Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 206,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 822,00 zł |
Informacje o tej pozycji
206,00 zł
vapor density
4.1 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
160 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
potency
695 mg/kg LD50, oral (Rat), >3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
contains
1% ethanol as stabilizer
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.01% Water
evapn. residue
≤0.0002%
color
APHA: ≤10
transmittance
245 nm, ≥15%, 250 nm, ≥50%, 255 nm, ≥60%, 260 nm, ≥85%, 270 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
solubility
8.7 g/L
density
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
UV absorption
λ: 245 nm Amax: ≤0.82, λ: 250 nm Amax: ≤0.30, λ: 255 nm Amax: ≤0.22, λ: 260 nm Amax: ≤0.07, λ: 270 nm Amax: ≤0.01
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Preparation and application of stimuli-responsive PET TeMs: Utilizes RAFT graft block copolymerisation of styrene and acrylic acid for the separation of water-oil emulsions, demonstrating the adaptation of chloroform in enhancing polymer properties for environmental applications (Muslimova et al., 2024).
- Effect of Stool Sampling on a Routine Clinical Method: Describes the use of chloroform in gas chromatography-mass spectrometry for the quantification of short-chain fatty acids in stool samples, highlighting its importance in clinical diagnostics (Mahdi et al., 2024).
- Improved lipid analysis using a 2D-LC-MS system: Discusses a novel injection procedure involving chloroform for enhanced lipid profiling, showcasing its critical role in advanced biochemical analysis (Pánczél et al., 2024).
- Ecological Risk Assessment of Three Pesticide Additives in Soil: Addresses the application of chloroform in the remediation of contaminated soils, emphasizing its utility in environmental toxicology and soil science (Li et al., 2024).
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (GC) | assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99.8% | assay 99.0-99.4% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) RNA extraction: suitable |
| solubility 8.7 g/L | solubility 8.7 g/L | solubility - | solubility - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| bp 60.5-61.5 °C (lit.) | bp 60.5-61.5 °C (lit.) | bp 60.5-61.5 °C (lit.) | bp 60.5-61.5 °C (lit.) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
wgk
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-66-3
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1024472500 | 04022536033730 |
| 1024470500 | 04022536033716 |