Przejdź do
1.02432
Chloroform
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Synonim(y):
TCM, Trichloromethane, Methane trichloride, Methyl trichloride, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
304,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
556,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CHCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.38
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
200-663-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1731042
Assay:
≥99.8% (GC)
Technique(s):
gas chromatography (GC): suitable
Bp:
60.5-61.5 °C (lit.)
Vapor pressure:
160 mmHg ( 20 °C)
304,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
4.1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
160 mmHg ( 20 °C)
product line
SupraSolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
potency
695 mg/kg LD50, oral (Rat), >3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
contains
Ethanol as stabilizer
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
solubility
8.7 g/L
density
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
General description
SupraSolvECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detector) and FID (Flame Ionization Detector). SupraSolv solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline, and a minimal signal-to-noise ratio, leading to reliable and reproducible analysis results.
Application
Chloroformcan be used as a solvent in the determination of peroxide value.
Other Notes
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.024451.07024366919
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.8%, 90-99.4% (GC)
assay
≥99.8% (according to ACS), 99.0-99.4% (GC)
assay
≥99.8%
solubility
8.7 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroform
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-66-3
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Extending high fatty foods shelf-life protecting from lipid oxidation and microbiological contamination: an approach using active packaging with pomegranate extract
Andrade MA, et al.
Coatings, 13(1), 93-93 (2023)