Kluczowe dokumenty
1.07024
Supelco
Chloroform
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
TCM, Trichloromethane, Methane trichloride, Methyl trichloride, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
Wybierz wielkość
2.5 L
221,00 zł
4 L
354,00 zł
221,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2.5 L
221,00 zł
4 L
354,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CHCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.38
Beilstein:
1731042
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
Numer indeksu EC:
200-663-8
NACRES:
NA.21
klasa czystości:
ACS reagent
Próba:
≥99.8% (according to ACS)
99.0-99.4% (GC)
bp:
60.5-61.5 °C (lit.)
ciśnienie pary:
160 mmHg ( 20 °C)
221,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
gęstość pary
4.1 (vs air)
ciśnienie pary
160 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
EMPARTA®
Próba
≥99.8% (according to ACS)
99.0-99.4% (GC)
Formularz
liquid
siła działania
695 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
zanieczyszczenia
≤0.00003% Free chlorine
≤0.001% Aldehydes and ketones (as C3H6O)
≤0.005% Carbonyl compounds (as CO)
≤0.01% Water
pozostałość po odparowaniu
≤0.001%
kolor
clearAPHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
gęstość
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
Pb: ≤0.000005%
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Klucz InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
EMD Millipore offers EMPARTA grade solvents for routine tasks in analytical laboratories. EMPARTA grade solvents offer fewer test parameters than EMSURE, yet are still of high quality. EMPARTA solvents meet ACS requirements, making them ideal for a wide range of analytical applications.
Zastosowanie
  • Novel Approaches for the Analysis and Isolation of Benzylisoquinoline Alkaloids in Chelidonium majus.: This study presents innovative techniques using chloroform for extracting and analyzing alkaloids, which could advance analytical methods in medicinal plant research (Ganzera et al., 2024).
  • Preparation and optimization of dummy molecularly imprinted polymer-based solid-phase extraction system for selective enrichment of p-toluene sulfonate esters genotoxic impurities.: Focuses on a polymer-based extraction system using chloroform for purifying complex samples, enhancing the specificity and efficiency of contaminant detection in pharmaceuticals (Shan et al., 2024).
  • Development of metabolome extraction strategy for metabolite profiling of skin tissue.: Discusses the development of a chloroform-based extraction protocol for comprehensive metabolite profiling, contributing to advancements in dermatological and cosmetic research (Kim et al., 2024).
  • Sample Preparation from Plant Tissue for Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS).: Details a method for preparing plant samples using chloroform for GC-MS analysis, aiming to improve the accuracy and reliability of phytochemical analyses (Kumar et al., 2024).
  • Carotenoid Extraction from Plant Tissues.: Describes techniques for extracting carotenoids using chloroform, highlighting its efficiency and efficacy, which could be vital for research in plant biochemistry and nutritional science (Kumar et al., 2024).
Opakowanie
1.07024.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
Komentarz do analizy
Purity (GC): 99.0 - 99.4 %
Assay (according to ACS): ≥ 99.8 %
Identity (IR): conforms
Appearance: clear
Color: ≤ 10 Hazen
Acid and chloride: conforms
Free chlorine: ≤ 0.00003 %
Carbonyl compounds (as CO): ≤ 0.005 %
Readily carbonizable substances: conforms
Aldehydes and ketones (as C₃H₆O): ≤ 0.001 %
Suitability for determination with dithizone: conforms
Pb (Lead): ≤ 0.000005 %
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.01 %
Stabilized with 0,6-1,0% Ethanol
Informacje prawne
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)