Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 579,00 zł | |
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 601,00 zł |
Informacje o tej pozycji
579,00 zł
Quality Level
agency
ISO 17025, ISO 17034
form
solid
potency
6450 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
technique(s)
titration: suitable
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
825 °C (decomposition)
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
300‑1400 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
General description
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website. Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Application
Features and Benefits
- Available as a solid in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
- Certified reference material according to ISO 17034
- High-purity material traceable to NIST SRMs
- Qualified in a DIN EN ISO/IEC 17025 accredited laboratory
- High-quality offering accurate titer determinations
Packaging
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| agency ISO 17025, ISO 17034 | agency - | agency BP, Ph. Eur., USP | agency - |
| density 2.93 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.93 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.93 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.93 g/mL at 25 °C (lit.) |
| pH 9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry) | pH - | pH 9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry) | pH 8 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 500 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Produkty
Określenie miana lub standaryzacja roztworu do miareczkowania jest niezbędna do uzyskania dokładnych i wiarygodnych wyników miareczkowania.
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1024100050 | 04022536687643 |
| 1024100053 | 04054839568701 |