Przejdź do
1.02069
Calcium carbonate
precipitated, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP, FCC, E 170
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
383,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2090,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CaCO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.09
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
207-439-9
E Number:
E170
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8008338
383,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
agency
BP, Ph. Eur., USP
reg. compliance
FCC
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
potency
6450 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
825 °C (decomposition)
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Calcium carbonate is typically used as alkalizer or mineral supplement in solid formulations.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.121201.020741.02064
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
agency
BP, USP, Ph. Eur.
agency
BP, JP, Ph. Eur., USP
agency
BP, Ph. Eur., USP
agency
BP, JP, Ph. Eur., USP
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
W tym artykule opisano zastosowanie substancji pomocniczych w celu rozwiązania problemów związanych ze stabilnością API.
This article describes the use of excipients to help address API stability issues.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
102069902504022536028729
102069905004022536028736
102069100004022536028699
102069902804027269224240