Merck
902179
Sigma-Aldrich
Calcium chloride
anhydrous, granular, ≤7.0 mm, free-flowing, Redi-Dri, ReagentPlus®, ≥93%
Wybierz wielkość
100 G
227,00 zł
500 G
351,00 zł
1 KG
582,00 zł
2.5 KG
934,00 zł
227,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
227,00 zł
500 G
351,00 zł
1 KG
582,00 zł
2.5 KG
934,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CaCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.55
Próba:
≥93%
klasa czystości:
anhydrous
Formularz:
granular
227,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
anhydrous
ciśnienie pary
0.01 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Redi-Dri
Próba
≥93%
Formularz
granular
jakość
free-flowing
wielkość cząstki
≤7.0 mm
mp
772 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Klucz InChI
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Calcium chloride was used during the isolation of total β-glucan from hydrolyzed barley powders.[1] It was also used as a cross-linker during the preparation of Aloe vera pectin gels.[2]
It may be used in the following processes:
  • Modification of natural zeolite to increase its ability of fluoride removal.[3]
  • Synthesis of calcium sulfate whiskers utilized in making polymer reinforcing composite materials.[4]
  • Synthesis of calcium chloride-anodized aluminum composites, a solid sorbent.[5]
  • As an extractant in the soil analysis process.[6]
  • As a catalyst in the synthesis of aldols by reacting dimethylsilyl (DMS) enolates with aldehydes.[7]
Przestroga
may contain powder and some dark grey granules
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Sang Hoon Lee et al.
Preventive nutrition and food science, 20(2), 110-118 (2015-07-16)
This study was performed to investigate changes in the content and purity, as well as physical characteristics of β-glucan extracted from acid hydrolyzed whole grain barleys. Waxy and non-waxy barleys (Hordeum vulgare) were hydrolyzed with different concentrations of HCl (0.1~0.5
Pectins from Aloe Vera: Extraction and production of gels for regenerative medicine.
Gentilini R, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 131(2) (2014)
Ángel Serrano-Aroca et al.
PloS one, 12(9), e0185235-e0185235 (2017-09-22)
Micrometer length tubes of graphene oxide (GO) with irregular form were synthesised following facile and green metal complexation reactions. These materials were obtained by crosslinking of GO with calcium, zinc or strontium chlorides at three different temperatures (24, 34 and
A review on the use of calcium chloride in applied thermal engineering.
N'Tsoukpoe KE, et al.
Applied Thermal Engineering, 75, 513-531 (2015)
Skin and soft tissue necrosis from calcium chloride in a deicer.
Kim MP, et al.
The Journal of Emergency Medicine, 32(1), 41-44 (2007)
Produkty
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.