Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1250,00 zł
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
99.995%
form
solid
potency
1000 mg/kg LD50, oral (Rat), 2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
772 °C (anhydrous substance)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ca+2].Cl.Cl.[O-H].[O-H].O.O
InChI
1S/Ca.2ClH.4H2O/h;2*1H;4*1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChI key
ZNLVAQJGGDVQAU-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Oznaczenie: ≥ 96 %
Fosforan (PO₄): ≤ 10 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 20 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.01 ppm
Ba (Bar): ≤ 2 ppm
Cd (Kadm): ≤ 0.005 ppm
Ce (Cer): ≤ 0.01 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0.005 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0.01 ppm
Cu (Miedź): ≤ 0.005 ppm
Eu (Europ): ≤ 0.01 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 0.05 ppm
K (Potas): ≤ 2 ppm
La (Lantan): ≤ 0.01 ppm
Li (Lit): ≤ 1 ppm
Mg (Magnez): ≤ 10 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0.01 ppm
Na (Sód): ≤ 5 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0.01 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0.01 ppm
Rb (Rubid): ≤ 5 ppm
Sc (Skand): ≤ 0.01 ppm
Sm (Samar): ≤ 0.01 ppm
Tl (Tal): ≤ 0.005 ppm
Y (itr): ≤ 0,01 ppm
Yb (iterb): ≤ 0,01 ppm
Zn (cynk): ≤ 0,01 ppm
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay 99.995% | assay ≥95.0% (complexometric) | assay - | assay ≥98.0% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 772 °C (anhydrous substance) | mp 772 °C | mp 772 °C | mp 772 °C |
| pH 5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH 8-10 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH 8-10 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH 8-10 (20 °C, 100 g/L in H2O) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1023840100 | 04022536033075 |