Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 927,00 zł |
Informacje o tej pozycji
927,00 zł
Nazwa produktu
Quinaldine czerwony, indicator Reag. Ph Eur
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
form
solid
impurities
≤5% Water (Karl Fischer)
visual transition interval
1.4-3.2, colorless to red
mp
240 °C (decomposition)
bulk density
290 kg/m3
λmax
528-533 nm in acetic acid
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[I-].[n+]1(c2c(ccc1C=Cc3ccc(cc3)N(C)C)cccc2)CC
InChI
1S/C21H23N2.HI/c1-4-23-20(16-12-18-7-5-6-8-21(18)23)15-11-17-9-13-19(14-10-17)22(2)3;/h5-16H,4H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
JOLANDVPGMEGLK-UHFFFAOYSA-M
Application
- Czerwień Quinaldine jako sonda fluorescencyjna do określaniatemperatury topnienia (T(m)) białek: prosty, szybki i wysokowydajny test: W niniejszym badaniu przedstawiono czerwień Quinaldine jako skuteczną sondę fluorescencyjną do określania temperatury topnienia białek, oferującą szybką i wysokowydajną metodę odpowiednią do szerokich zastosowań w badaniach biochemicznych (Das et al., 2024).
- Barwnik fluorogeniczny emitujący czerwień jako skuteczna sonda włączająca do wykrywania alergenów mleka: Bada zastosowanie barwnika fluorogenicznego emitującego czerwień, prawdopodobnie obejmującego czerwień Quinaldine, jako sondy włączającej do wykrywania alergenów mleka, podkreślając jego potencjał w zakresie bezpieczeństwa żywności i wykrywania alergenów (Chakraborty, 2022).
- Szybkie wykrywanie podchlorynu i wodorosiarczynu gołym okiem przy użyciu wytrzymałego i wysoce fotostabilnego barwnika wskaźnikowego Quinaldine Red w środowisku wodnym...: Opisuje zastosowanie czerwieni Quinaldine do wizualnego wykrywania substancji chemicznych, takich jak podchloryn i wodorosiarczyn, podkreślając jej użyteczność w monitorowaniu środowiska i bezpieczeństwie chemicznym (Dutta et al., 2018).
- Self-Assembly and Formation of Chromonic Liquid Crystals from the Dyes Quinaldine Red Acetate and Pyronin Y.: Bada właściwości samoorganizacji czerwieni kwinaldynowej i jej zastosowanie w tworzeniu chromonicznych ciekłych kryształów, demonstrując jej potencjał w materiałoznawstwie i nanotechnologii (Magana et al., 2016).
Analysis Note
Zakres przejścia: pH 1,4 - pH 3,2 bezbarwny - czerwony
Maksymalna absorpcja λmax. (kwas octowy): 528 - 533 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0,005 g/l; kwas octowy lodowaty; obliczone dla substancji bezwodnej): 1150 - 1480
Woda (wg Karla Fischera): ≤ 5%.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| agency reag. Ph. Eur. | agency - | agency - | agency - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| bulk density 290 kg/m3 | bulk density - | bulk density 1100 kg/m3 | bulk density 200‑300 kg/m3 |
| visual transition interval 1.4-3.2, colorless to red | visual transition interval - | visual transition interval - | visual transition interval 1.2-3.0, brown-orange to yellow(1st transition range), 6.5-8.0, brownish-yellow to red-violet(2nd transition range) |
| mp 240 °C (decomposition) | mp -2 °C | mp 585 °C | mp >300 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Quinaldine czerwony
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1022820005 | 04022536031842 |