Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 293,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 730,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2560,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 18 270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
293,00 zł
Nazwa produktu
Czerwony fenol, indicator ACS
grade
ACS reagent
Quality Segment
form
solid
loss
≤1% loss on drying, 110°C
visual transition interval
1.2-3.0, brown-orange to yellow(1st transition range), 6.5-8.0, brownish-yellow to red-violet(2nd transition range)
mp
>300 °C
bulk density
200‑300 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S]1(=O)(=O)OC(c4c1cccc4)(c3ccc(cc3)O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C19H14O5S/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19/h1-12,20-21H
InChI key
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Barwnik w przygotowaniu fotodiody phenol red/n-Si [fenol czerwony/n-typ płytki krzemowej] techniką powlekania spinowego. Urządzenie jest odpowiednie do zastosowań fotodetekcji.
- Barwnik zmieniający kolor w konstrukcji światłowodowego czujnika pH, ponieważ wraz ze wzrostem kwasowości właściwości absorpcyjne barwnika przesuwają się z zielonej do niebieskiej sekcji widma.
- Wskaźnik do określania pH wody słodkiej.
Features and Benefits
- pH 6,4 lub poniżej kolor żółty
- pH 8,2 lub powyżej kolor czerwony.
Analysis Note
1. zakres przejścia: pH 1,2 - pH 3,0brązowawo-pomarańczowy - żółty
2. zakres przejścia: pH 6,5 - pH 8,0brązowawo-żółty - czerwono-fioletowy
Strata przy suszeniu (110 °C): ≤ 1
Zakres przejścia (zgodnie z ACS): przechodzi test
ACS jest zgodny
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Czerwony fenol
signalword
Warning
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?