Przejdź do
1.02277
Roztwór azotanu(IV) ceru(II) amonu
c(NH₄)₂ Ce(NO₃)₆ = 0.1 mol/l (0.1 N), reag. Ph. Eur., ready-to-use volumetric solution for titration, Titripur®
Synonim(y):
Roztwór azotanu(IV) ceru(II) amonu; Roztwór azotanu(IV) diamonu ceru(II)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
759,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
796,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
759,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Roztwór azotanu(IV) ceru(II) amonu, c(NH4)2 Ce(NO3)6 = 0.1 mol/l (0,1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur.
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
density
1.098 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
  • Reakcja ewolucji tlenu w obecności azotanu(IV) ceru(II) i tlenku (wodoru) żelaza: stary system, nowe odkrycia..: W niniejszym badaniu zbadano rolę azotanu(IV) ceru(II) w ułatwianiu reakcji przemiany tlenu, która ma kluczowe znaczenie dla różnych procesów konwersji energii (Akbari N et al., 2023).
  • Reakcja między wodorotlenkiem niklu a azotanem amonu ceru(IV) w roztworze wodnym...: Badanie interakcji między wodorotlenkiem niklu a azotanem(IV) ceru(IV) amonu, zapewniające wgląd w syntezę materiałów i procesy katalityczne (Hashemi N et al., 2023).
  • Łatwa synteza stabilnych soli dwutlenku ceru w rozpuszczalnikach niepolarnych...: Zademonstrowano metodę syntezy stabilnych zoli ditlenku ceru przy użyciu azotanu(IV) amonu ceru, z zastosowaniami w nanotechnologii i materiałoznawstwie (Baranchikov AE et al., 2022).
Features and Benefits
Akredytacja:
Ten roztwór wolumetryczny jest analizowany przez nasze laboratorium kalibracyjne D-K-15185-01-00, które jest akredytowane zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025 w zakresie analizy ilości stężeń substancji w roztworach wolumetrycznych przez DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - niemiecka krajowa jednostka akredytująca). Certyfikat akredytacji można znaleźć na stronie www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Packaging
Numery SKU opakowań kończące się na "3" to SmartChemicals z tagiem RFID na etykiecie w celu płynnego przesyłania danych do urządzenia, np. xxxxxx1003 lub xxxxxxx 4003. Więcej informacji na stronie www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals.
Analysis Note
Postać ciecz
Stężenie substancji 0.0995 - 0.1005 mol/L
Niepewność pomiaru ± 0.0003 mol/L
Identyfikowalność NIST SRM
Stężenie jest określane przez miareczkowanie objętościowe i odnosi się do 20°C.
Stężenie substancji w tym roztworze wolumetrycznym jest identyfikowalne z pierwotnym standardowym materiałem odniesienia (SRM) z National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 8040 szczawian dwusodowy) za pomocą wolumetrycznego standardowego siarczanu żelaza(II) etyloendiammonu (numer artykułu 1.02402), certyfikowanego materiału odniesienia zgodnie z ISO 17034, analizowanego przez nasze akredytowane laboratorium kalibracyjne Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025. Niepewność jest wyrażona jako rozszerzona niepewność pomiaru ze współczynnikiem rozszerzenia k=2 obejmującym poziom ufności 95%.
Uwaga: Miano jest współczynnikiem korekcyjnym korygującym zmiany objętości roztworu, sprzętu do miareczkowania, temperatury i innych warunków laboratoryjnych. W celu uzyskania prawidłowych wyników miareczkowania zaleca się określenie miana za pomocą sprzętu laboratoryjnego i w warunkach laboratoryjnych bezpośrednio po otwarciu nowej butelki i w regularnych odstępach czasu.
Legal Information
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.025961.02276C3654
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
product line
Titripur®
product line
-
product line
EMSURE®
product line
-
concentration
0.1 M
concentration
-
concentration
-
concentration
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
102277100004022536031828
102277100304054839018343