Merck
C3654
Sigma-Aldrich
Ammonium cerium(IV) nitrate
≥98% (titration)
Synonim(y):
Ceric ammonium nitrate
Wybierz wielkość
250 G
718,00 zł
718,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 G
718,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Ce(NH4)2(NO3)6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
548.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.55
718,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
≥98% (titration)
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
pH
0.61 (20 °C, 111.11 g/L)
ciąg SMILES
N.N.[Ce+4].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ce.2HNO3.4NO3.2H3N/c;6*2-1(3)4;;/h;2*(H,2,3,4);;;;;2*1H3/q+4;;;4*-1;;
Klucz InChI
WIBGOERAEYJBOT-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ahmad Shaabani et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 56(1), 79-81 (2008-01-08)
The direct conversion of alpha-hydroxy ketones and alpha-keto oximes into quinoxaline derivatives in the presence of a catalytic amount of ceric ammonium nitrate via metal-catalyzed aerobic oxidation followed by in situ trapping with aromatic 1,2-diamines in water as a green
David A Evans et al.
Organic letters, 8(24), 5669-5671 (2006-11-17)
The ceric ammonium nitrate promoted oxidations of 4,5-diphenyloxazoles and oxazoles with various substitution patterns have been investigated. This transformation results in the formation of the corresponding imide in good yield and tolerates a wide variety of functional groups and substituents
Alexander M Jacobine et al.
The Journal of organic chemistry, 73(18), 7409-7412 (2008-08-13)
The generation of substituted gamma-lactones can be accomplished through application of a tandem chain extension-aldol reaction, followed by CAN-mediated oxidative cleavage of the aldol product. The oxidative cleavage requires the intermediacy of a hemiketal and the presence of an alpha-heteroatom.
Mazaahir Kidwai et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 58(10), 1320-1323 (2010-10-12)
An environment friendly method for the synthesis of 2-oxo/thioxooctahydroquinazolin-5-one derivatives has been devised using Ceric ammonium nitrate (CAN) as catalyst and polyethylene glycol (PEG) as solvent. The cytotoxic effect of these compounds was studied on U87 human glioma cells, compounds
Jingliang Jiao et al.
Organic letters, 9(7), 1323-1326 (2007-03-06)
[structure: see text]. The oxidation of selected anions (N3-, SCN-, I-, and Br-) by ceric ammonium nitrate (CAN) in the presence of substituted cyclopropyl alcohols provides a novel approach to beta-functionalized ketones. The protocol has a number of advantages including