Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 624,00 zł |
Informacje o tej pozycji
624,00 zł
Quality Level
assay
≥98.5% (complexometric)
form
solid
potency
4200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.7 (25 °C, 100 g/L in H2O)
solubility
1754 g/L
bulk density
1050 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.003%
cation traces
Dy: ≤0.04%, Er: ≤0.2%, Eu: ≤0.04%, Fe: ≤0.001%, Ho: ≤0.02%, Nd: ≤0.02%, Pr: ≤0.01%, Sm: ≤0.02%, Tm: ≤0.02%, Y: ≤0.04%, heavy metals (as Pb): ≤0.002%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Ce+3].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Ce.3NO3/c;3*2-1(3)4/q+3;3*-1
InChI key
HSJPMRKMPBAUAU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Chlorek (Cl): ≤ 0,003 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,002 %
Dy (Dysproz): ≤ 0,04 %
Er (Erb): ≤ 0,2 %
Eu (Europ): ≤ 0,04 % Fe (Żelazo): ≤ 0,02 % Ho (Holm): ≤ 0,02 % Nd (Neodym): ≤ 0,02 % 04 %
Fe (żelazo): ≤ 0,001 %
Ho (holm): ≤ 0,02 %
Nd (neodym): ≤ 0,02 %
Pr (prazeodym): ≤ 0.01 %
Sm (Samarium): ≤ 0,02 %
Tm (Thulium): ≤ 0,02 %
Y (Yttrium): ≤ 0,04 %
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form crystals and lumps | form crystals and lumps | form solid |
| assay ≥98.5% (complexometric) | assay 99.99% trace metals basis | assay 99% trace metals basis | assay - |
| solubility 1754 g/L | solubility - | solubility - | solubility 2304 g/L |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| anion traces chloride (Cl-): ≤0.003% | anion traces - | anion traces - | anion traces - |
| pH 3.7 (25 °C, 100 g/L in H2O) | pH - | pH - | pH 3.5 (20 °C, 50 g/L in H2O) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sześciowodzian azotanu(III) ceru
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1022710100 | 04022536031668 |