Dokumenty
1.12516
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) nitrate hexahydrate
99+
Synonim(y):
Yttrium(III) nitrate hexahydrate
About This Item
Wzór liniowy:
Y(NO3)3 · 6 H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
383.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
233-802-6
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Postać
solid
siła działania
3890 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
51.8 °C
rozpuszczalność
2304 g/L
gęstość
1.1 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
1100 kg/m3
temp. przechowywania
no temp limit
InChI
1S/3NO3.6H2O.Y/c3*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2;/q3*-1;;;;;;;+3
Klucz InChI
QBAZWXKSCUESGU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Komentarz do analizy
Assay (complexometric; calculated on dried substance): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3