This product is powdered wood charcoal and is not activated.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
12.01
MDL number:
UNSPSC Code:
11101522
EC Index Number:
231-153-3
NACRES:
NB.51
1780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
form
powder
ign. residue
≤7% (600 °C)
particle size
<0.15 mm (~99%)
mp
3550 °C
bulk density
410 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Pozostałość po spaleniu (600 °C): ≤ 7%
Wielkość cząstek (< 0,15 mm): około 99%
Karbonizacja: zgodna
Wielkość cząstek (< 0,15 mm): około 99%
Karbonizacja: zgodna
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| particle size <0.15 mm (~99%) | particle size - | particle size - | particle size - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| bulk density 410 kg/m3 | bulk density - | bulk density - | bulk density 150‑440 kg/m3 |
| mp 3550 °C | mp 3550 °C (lit.) | mp 3550 °C (lit.) | mp 3550 °C |
| storage temp. no temp limit | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. no temp limit |
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1022049025 | 04022536030678 |
-
Is product number 1022049025 activated wood charcoal?