Przejdź do
1.02184
Aktywowany węgiel drzewny
powder extra pure
Synonim(y):
Charcoal activated
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
533,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1870,00 zł
20 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
12.01
MDL number:
UNSPSC Code:
11101522
EC Index Number:
231-153-3
NACRES:
NB.21
533,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
surface area
800-1500 m2/g
impurities
cyano compounds (CN), passes test, polycyclic aromates, passes test, tar, passes test, ≤5% HNO3 solubles, ≤5% Substances soluble in nitric acid
ign. residue
≤2% (600 °C)
loss
≤10% loss on drying
mp
3550 °C
bulk density
150‑440 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤200 ppm
cation traces
As: ≤5 ppm, Fe: ≤500 ppm, Pb: ≤20 ppm, Zn: ≤100 ppm
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Adsorpcyjne usuwanie barwników i zanieczyszczeń: Węgiel aktywny jest szeroko stosowany do adsorpcji i usuwania barwników i innych zanieczyszczeń z roztworów wodnych. Najnowsze badania podkreślają zastosowanie węgla aktywnego zmodyfikowanego proszkiem BaFe12O19 do skutecznego usuwania niebieskiego barwnika metylowego. Ten magnetyczny adsorbent można łatwo odzyskać i ponownie wykorzystać, co czyni go zrównoważoną opcją oczyszczania wody (Polley i Bera, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2023).
  • Wykrywanie i usuwanie metali ciężkich: Węgiel aktywowany jest wykorzystywany w materiałach kompozytowych do wykrywania i usuwania metali ciężkich z wody. W ważnym badaniu opracowano czujnik Ni oparty na membranach z tworzywa sztucznego z węglem aktywnym, pokazując skuteczność tego materiału w zastosowaniach analitycznych do monitorowania środowiska i kontroli zanieczyszczeń (Zareh et al., Journal of Analytical Chemistry, 2022).
  • Kompozyty filtracyjne do oczyszczania ścieków przemysłowych: Węgiel aktywowany w połączeniu z nanokryształami celulozy z liści bananowca został wykorzystany do stworzenia kompozytów filtracyjnych do oczyszczania ścieków przemysłowych. Kompozyty te skutecznie usuwają barwniki i metale ciężkie, wykazując potencjał do zastosowań środowiskowych na dużą skalę i poprawiając jakość wody (Rahman et al., International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2022).
  • Zastosowania w stomatologii: W badaniach stomatologicznych węgiel aktywny w połączeniu z wodorotlenkiem wapnia został oceniony pod kątem jego wpływu na mikrotwardość zębiny. Połączenie to jest obiecujące w leczeniu stomatologicznym, szczególnie w zakresie poprawy właściwości mechanicznych zębiny i oferuje potencjalne korzyści w stomatologii odtwórczej (Abdel Hamid, Egyptian Dental Journal, 2023).
  • Adsorbenty i czujniki środowiskowe: Węgiel aktywny jest również wykorzystywany do tworzenia zaawansowanych adsorbentów i czujników środowiskowych. Na przykład, badanie koncentrowało się na opracowaniu magnetycznie odzyskiwalnych proszków kompozytowych BaFe12O19-aktywowany węgiel drzewny-chitozan do adsorpcji niebieskiego barwnika metylowego. Materiały te oferują wysoką wydajność, możliwość ponownego użycia i łatwe odzyskiwanie, co czyni je idealnymi do zastosowań związanych z rekultywacją środowiska (Polley i Bera, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2022).
Analysis Note
Tożsamość: odpowiada
Substancje rozpuszczalne w kwasie azotowym: ≤ 5 %
Chlorek (Cl): ≤ 200 ppm
Związki cyjanowe (CN): przechodzi test
As (Arsen): ≤ 5 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 500 ppm
Pb (Ołów): ≤ 20 ppm
Zn (cynk): ≤ 100 ppm
Aromaty wielopierścieniowe: test pozytywny
Produkty smołowe: test pozytywny
Adsorpcja n-heksanu: ≥ 30 %
Pozostałość po zapaleniu (600 °C): ≤ 2 %
Strata przy suszeniu: ≤ 10 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aktywowany węgiel drzewny
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)