Przejdź do
1.02186
Aktywowany węgiel drzewny
for analysis
Synonim(y):
Charcoal activated
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
417,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
801,00 zł
20 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
12.01
MDL number:
UNSPSC Code:
11101522
EC Index Number:
231-153-3
NACRES:
NB.21
417,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
solid
surface area
800-1500 m2/g
impurities
≤0.2% EtOH solubles, ≤0.5% Substances soluble in water, ≤0.5% water solubles, ≤1% HNO3 solubles
ign. residue
≤1% (600 °C)
loss
≤ 10% loss on drying
particle size
<100 μm (~90%)
mp
3550 °C
bulk density
150‑440 kg/m3
anion traces
sulfate (SO42-): ≤100 ppm
cation traces
Fe: ≤300 ppm, Pb: ≤10 ppm, Zn: ≤10 ppm
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Tożsamość: zgodna
Substancje rozpuszczalne w kwasie azotowym: ≤ 1 %
Substancje rozpuszczalne w wodzie: ≤ 0,5 %
Substancje rozpuszczalne w etanolu: ≤ 0.2 %
Siarczan (SO₄): ≤ 100 ppm
Fe (żelazo): ≤ 300 ppm
Pb (ołów): ≤ 10 ppm
Zn (cynk): ≤ 10 ppm
Adsorpcja n-heksanu: ≥ 30 %
Pozostałość po zapaleniu (600 °C): ≤ 1 %
Strata przy suszeniu: ≤ 10 %
Wielkość cząstek (< 100 µm): około 90 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.021841.025141.02183
surface area
800-1500 m2/g
surface area
800-1500 m2/g
surface area
800-1500 m2/g
surface area
800-1500 m2/g
particle size
<100 μm (~90%)
particle size
-
particle size
1.5 mm
particle size
-
form
solid
form
powder
form
granular
form
solid
mp
3550 °C
mp
3550 °C
mp
3550 °C
mp
3550 °C
impurities
≤0.2% EtOH solubles, ≤0.5% water solubles, ≤0.5% Substances soluble in water, ≤1% HNO3 solubles
impurities
cyano compounds (CN), passes test, polycyclic aromates, passes test, tar, passes test, ≤5% HNO3 solubles, ≤5% Substances soluble in nitric acid
impurities
cyano compounds (CN), passes test, polycyclic aromates, passes test, tar, passes test, ≤5% HNO3 solubles, ≤5% Substances soluble in nitric acid
impurities
≤10% HNO3 solubles
cation traces
Fe: ≤300 ppm, Zn: ≤10 ppm, Pb: ≤10 ppm
cation traces
As: ≤5 ppm, Fe: ≤500 ppm, Pb: ≤20 ppm, Zn: ≤100 ppm
cation traces
As: ≤5 ppm, Fe: ≤500 ppm, Pb: ≤20 ppm, Zn: ≤100 ppm
cation traces
Fe: ≤1000 ppm, Zn: ≤200 ppm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aktywowany węgiel drzewny
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
102186902004022536030593
102186025004022536030555
102186100004022536030579