Przejdź do
1.02121
Tetrahydrat azotanu wapnia
for analysis EMSURE® ACS
Synonim(y):
Calcium nitrate tetrahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ca(NO3)2 · 4 H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.15
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-332-1
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
99.0-102.0% (complexometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
2710 g/L
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
99.0-102.0% (complexometric)
form
solid
potency
3900 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
5.0-7.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
45 °C
solubility
2710 g/L
density
1.82 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1000 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, nitrite (NO2-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Ba: ≤0.005%, Cu: ≤0.0002%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.01%, Na: ≤0.01%, Sr: ≤0.01%, heavy metals: ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ca+2].[N+](=O)([O-])O.[N+](=O)([O-])O.O.O.O.O
InChI
1S/Ca.2HNO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;2*(H,2,3,4);4*1H2/q+2;;;;;;
InChI key
DKCJOKYHYIAZQH-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synteza i analiza przeciwdrobnoustrojowa nanostruktur fosforanu wapnia podstawionego strontem o wysokiej powierzchni do regeneracji kości...: W niniejszym badaniu wykorzystano tetrahydrat azotanu wapnia do syntezy nanostruktur fosforanu wapnia podstawionego strontem. Nanostruktury te wykazują dużą powierzchnię i znaczące właściwości przeciwdrobnoustrojowe, co czyni je obiecującymi do zastosowań w regeneracji kości i implantach biomedycznych (Anwar et al., 2023).
  • Produkcja nanohydroksyapatytu i witlockitu Mg z produktów pochodzących z bioodpadów poprzez ciągłą przepływową syntezę hydrotermalną: Krok w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym..: Tetrahydrat azotanu wapnia jest wykorzystywany do produkcji nanohydroksyapatytu i witlockitu Mg z bioodpadów. Ten proces syntezy hydrotermalnej w przepływie ciągłym wspiera zrównoważone praktyki i promuje gospodarkę o obiegu zamkniętym w produkcji materiałów (Nigar et al., 2023).
  • Przygotowanie i badanie bioaktywności in vitro nowego wydrążonego mezoporowatego bioaktywnego nanowłókna szklanego...: Badania te wykorzystują tetrahydrat azotanu wapnia do przygotowania bioaktywnych rusztowań z nanowłókien szklanych. Rusztowania te wykazują doskonałą bioaktywność i nadają się do zastosowań w inżynierii tkanki kostnej (Xiao et al., 2022).
  • Bioinspirowany nanosieciowy hydroksyapatyt z syntezy szablonowej kopolimeru blokowego do mechanicznych metamateriałów ..: Tetrahydrat azotanu wapnia jest wykorzystywany w syntezie bioinspirowanego nanosieciowego hydroksyapatytu. Materiał ten wykazuje potencjał do zastosowania w metamateriałach mechanicznych ze względu na swoje unikalne właściwości strukturalne i mechaniczne (Sadek et al., 2022).
Analysis Note
Test (kompleksometryczny): 99,0 - 102,0 %
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Wartość pH (5 %; woda; 25 °C): 5,0 - 7,0
Chlorek (Cl): ≤ 0,005 %
Azotyn (NO₂): ≤ 0,001 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,002 %
Metale ciężkie (ACS): ≤ 0,0005 %
Ba (Bar): ≤ 0.005 %
Cu (miedź): ≤ 0,0002 %
Fe (żelazo): ≤ 0,0005 %
K (potas): ≤ 0,005 %
Mg (magnez): ≤ 0,01 %
Na (sód): ≤ 0,01 %
Sr (stront): ≤ 0,01 %
Odpowiada ACS.
Other Notes
Zastępuje: CX0255; CX0255-1; CX0255-20
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2371241.021201.02123
form
solid
form
flakes, powder, crystals or granules
form
solid
form
solid
assay
99.0-102.0% (complexometric)
assay
99%, 99.0-103.0% (ACS specification)
assay
≥98.0% (complexometric)
assay
99.95%
solubility
2710 g/L
solubility
-
solubility
2710 g/L
solubility
2710 g/L
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.002%, nitrite (NO2-): ≤0.001%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, nitrite (NO2-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.02%
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrahydrat azotanu wapnia
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
102121905004022536029849
102121500004027269984342
102121050004022536029825