Przejdź do
1.02123
Tetrahydrat azotanu wapnia
99.95 Suprapur®
Synonim(y):
Calcium nitrate tetrahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ca(NO3)2 · 4 H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.15
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-332-1
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
99.95%
Form:
solid
Solubility:
2710 g/L
1510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
99.95%
form
solid
potency
3900 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.0-7.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
45 °C
solubility
2710 g/L
density
1.82 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1000 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ca+2].[N+](=O)([O-])O.[N+](=O)([O-])O.O.O.O.O
InChI
1S/Ca.2HNO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;2*(H,2,3,4);4*1H2/q+2;;;;;;
InChI key
DKCJOKYHYIAZQH-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Tetrahydrat azotanu wapnia w hydroponice: Zwiększa wzrost i jakość odżywczą roślin papryki poprzez optymalizację form azotu i poziomów rozpuszczonego tlenu w roztworach odżywczych, wykazując jego kluczową rolę w badaniach nad składnikami odżywczymi roślin i systemach rolnictwa hydroponicznego (Roosta HR, 2024).
  • Tetrahydrat azotanu wapnia w zastosowaniach środowiskowych: Wykorzystywany w aplikacjach w czasie rzeczywistym do sorpcji NO(x) na filtrach z przepływem powierzchniowym węglanu wapnia narażonych na spaliny, pokazując jego potencjał w zmniejszaniu zanieczyszczenia środowiska i poprawie jakości powietrza (Barać N, et al., 2024).
  • Produkcja bioszkła z wykorzystaniem organicznych źródeł wapnia: Szczegółowe informacje na temat przyjaznej dla środowiska i skalowalnej produkcji bioszkła przy użyciu tetrahydratu azotanu wapnia, który zwiększa bioaktywność w naprawie tkanek, wskazując na jego znaczące zastosowania w biomateriałach i medycynie regeneracyjnej (Chen Y, et al., 2024).
  • Tetrahydrat azotanu wapnia w łagodzeniu stresu roślin: Bada rolę egzogennego tetrahydratu azotanu wapnia w poprawie tolerancji roślin pomidora na stresy środowiskowe, przyczyniając się w ten sposób do bardziej odpornych praktyk rolniczych (Yang L, et al., 2024).
  • Tetrahydrat azotanu wapnia w oczyszczaniu ścieków: Demonstruje zastosowanie tetrahydratu azotanu wapnia w systemach odzyskiwania składników odżywczych dla hydroponiki, analizując jego skuteczność w recyklingu i zmniejszaniu wpływu ścieków na środowisko (Hofmann AH, et al., 2024).
Analysis Note
Czystość (metaliczna): ≥ 99,95%
Oznaczenie (kompleksometryczne): ≥ 99.0 %
Chlorek (Cl): ≤ 20 ppm
Fosforan (PO₄): ≤ 10 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 20 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.05 ppm
Ba (Bar): ≤ 5 ppm
Cd (Kadm): ≤ 0.005 ppm
Ce (Cer): ≤ 0.010 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0.005 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0.010 ppm
Cu (Miedź): ≤ 0,005 ppm
Eu (Europ): ≤ 0,010 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 0,05 ppm
Hg (Rtęć): ≤ 0.010 ppm
K (Potas): ≤ 1.0 ppm
La (Lantan): ≤ 0.010 ppm
Li (Lit): ≤ 2.0 ppm
Mg (Magnez): ≤ 2.0 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0.010 ppm
Na (Sód): ≤ 5 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0.010 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0.010 ppm
Rb (Rubid): ≤ 10 ppm
Sc (Skand): ≤ 0.010 ppm
Sm (Samar): ≤ 0.010 ppm
Sr (Stront): ≤ 50 ppm
Tl (Tal): ≤ 0.005 ppm
Y (itr): ≤ 0,010 ppm
Yb (iterb): ≤ 0,010 ppm
Zn (cynk): ≤ 0,010 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
102120C1396237124
description
99.95 Suprapur®
description
EMPLURA®
description
≥99.0%
description
ACS reagent, 99%
form
solid
form
solid
form
powder or crystals
form
flakes, powder, crystals or granules
solubility
2710 g/L
solubility
2710 g/L
solubility
-
solubility
-
assay
99.95%
assay
≥98.0% (complexometric)
assay
≥99.0%
assay
99%, 99.0-103.0% (ACS specification)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
45 °C
mp
45 °C
mp
44 °C (dec.) (lit.)
mp
44 °C (dec.) (lit.)
density
1.82 g/cm3 at 20 °C
density
1.82 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.86 g/mL at 25 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrahydrat azotanu wapnia
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
hcodes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)