Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1920,00 zł 1440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1440,00 zł
Cena katalogowa1920,00 złZaoszczędź 25%Nazwa produktu
® RP-18 (40-63 µm) 500 mg 3 ml standardowe probówki PP, package of 50 tubes
product line
LiChrolut®
packaging
package of 50 tubes
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
storage temp.
no temp limit
General description
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| packaging package of 50 tubes | packaging package of 50 tubes | packaging package of 50 tubes | packaging package of 50 tubes |
| product line LiChrolut® | product line - | product line - | product line - |
| technique(s) solid phase extraction (SPE): suitable | technique(s) solid phase extraction (SPE): suitable | technique(s) solid phase extraction (SPE): suitable | technique(s) solid phase extraction (SPE): suitable |
| storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ® RP-18 (40-63 µm) 500 mg 3 ml standardowe probówki PP
Produkty
Explore our selection of high-quality LiChrolut® SPE products for efficient and reliable sample preparation before chromatographic analysis.
Powiązane treści
Chinese National Standard - Levamisole
Chinese National Standard - Thiamphenicol
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 164216-25G | 04061838747990 |
| 1020230001 | 04022536027838 |