Przejdź do
1.19847
LICHROLUT® RP-18 solid phase extraction (SPE) tubes
E (40 - 63 µm) 200mg 3ml, package of 50 tubes
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
855,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
855,00 zł
Cena katalogowa1140,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
LiChrolut® RP-18 E (40-63 µm) 200 mg 3 ml standardowe probówki PP, package of 50 tubes
packaging
package of 50 tubes
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
storage temp.
no temp limit
General description
50 rurek ekstrakcyjnych w opakowaniu
Kolumny Lichrolut są przeznaczone do niezawodnej i szybkiej ekstrakcji do fazy stałej. Osiąga się to dzięki wykorzystaniu silnych, ale odwracalnych interakcji między analitem a powierzchnią fazy stacjonarnej. Różnorodne modyfikacje powierzchni umożliwiają ekstrakcję niepolarną (Lichrolut RP18 i RP18e), ekstrakcję polarną (Lichrolut Si i Lichrolut CN), ekstrakcję kationowymienną (Lichrolut SCX), ekstrakcję w trybie mieszanym (Lichrolut TSC) oraz ekstrakcję niepolarną na fazie polimerowej (Lichrolut EN), która szczególnie dobrze nadaje się do ekstrakcji pestycydów i fenoli w wodzie lub leków w płynach ustrojowych.
Analysis Note
Appearance: conforms
Legal Information
LICHROLUT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.020141.198491.02023
packaging
package of 50 tubes
packaging
package of 50 tubes
packaging
package of 50 tubes
packaging
package of 50 tubes
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable