Przejdź do
1.01895
Sól sodowa błękitu bromotymolowego
pH indicator, water-soluble, ACS
Synonim(y):
Bromothymol blue sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
562,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H27Br2NaO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
646.36
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
252-169-7
NACRES:
NB.21
MDL number:
562,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sól sodowa błękitu bromotymolowego, indicator water-soluble ACS
grade
ACS reagent
Quality Level
loss
≤5.0% loss on drying, 110°C
visual transition interval
5.8-7.6, yellow to blue
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)(O)c1c(cccc1)\C(=C3/C(=C(C(=O)C(=C/3)C(C)C)Br)C)\c2c(c(c(c(c2)C(C)C)[O-])Br)C
InChI
1S/C27H28Br2O5S.Na/c1-13(2)18-11-20(15(5)24(28)26(18)30)23(17-9-7-8-10-22(17)35(32,33)34)21-12-19(14(3)4)27(31)25(29)16(21)6;/h7-14,30H,1-6H3,(H,32,33,34);/q;+1/p-1/b23-21+;
InChI key
NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
Application
  • Wpływ małych cząsteczek na zachowanie fazowe i koacerwację wodnych roztworów poli(chlorku diallilodimetyloamoniowego) i poli(4-styrenosulfonianu sodu)...: W niniejszym badaniu zbadano, w jaki sposób małe cząsteczki, takie jak sól sodowa błękitu bromotymolowego, wpływają na zachowanie fazowe i koacerwację w roztworach polielektrolitów. Ten wgląd ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia złożonych systemów koacerwatów wykorzystywanych w różnych zastosowaniach, takich jak dostarczanie leków i uzdatnianie wody (Huang et al., 2018).
  • Platforma czujników chemicznych do noszenia na paznokciach: pomiar pH na wyciągnięcie ręki...: Badania wprowadzają innowacyjny czujnik do noszenia wykorzystujący sól sodową błękitu bromotymolowego do wykrywania pH. Platforma ta jest istotna dla monitorowania w czasie rzeczywistym narażenia chemicznego, szczególnie przydatnego w warunkach klinicznych i środowiskowych (Kim et al., 2016).
  • Zastosowanie metody ureaza-błękit bromotymolowy-agar do badania moczu na ziarnach i nasionach na dużą skalę...: W artykule omówiono metodę wykorzystującą sól sodową błękitu bromotymolowego do wykrywania mocznika w ziarnie i nasionach, co ma kluczowe znaczenie dla kontroli jakości w rolnictwie i bezpieczeństwa żywności (Valdes et al., 1996).
  • Mechanizm uszkodzenia liposomów przez taurocholan...: Badanie to analizuje szkodliwy wpływ taurocholanu na liposomy przy użyciu soli sodowej błękitu bromotymolowego jako wskaźnika pH, przyczyniając się do zrozumienia interakcji soli żółciowych z błonami lipidowymi (Walde et al., 1987).
Analysis Note
Zakres przemian: pH 5,8 - 7,6żółty - niebieski
Wygląd roztworu: zgodny
Strata przy suszeniu (110 °C): ≤ 5,0 %
Zakres przemian (wg ACS): zgodny
ACS zgodny
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.060841.03026114421
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
loss
≤5.0% loss on drying, 110°C
loss
≤7% loss on drying, 50°C/ <1 hPa; 3h
loss
≤3% loss on drying, 110°C
loss
-
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
visual transition interval
5.8-7.6, yellow to blue
visual transition interval
-
visual transition interval
5.8-7.6, yellow to blue
visual transition interval
6.0-7.6, yellow to blue
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101895001004022536026046
Questions
  1. How do I make a BTB solution from Bromothymol Blue Sodium salt
    1 answer
    1. A 0.04% indicator solution of bromothymol blue sodium salt can be prepared by dissolving 0.2 grams of Product No. 1.01895 in 500 mL pure water.