Przejdź do
1.06084
Sól sodowa błękitu metylotymolowego
metal indicator
Synonim(y):
Methylthymol blue sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H40N2Na4O13S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
844.74
MDL number:
UNSPSC Code:
12171502
EC Index Number:
217-743-3
NACRES:
NA.05
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sól sodowa błękitu metylotymolowego, metal indicator
Quality Segment
form
solid
loss
≤7% loss on drying, 50°C/ <1 hPa; 3h
pH
6.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
460 g/L
bulk density
570 kg/m3
Amax
430-450 nm (buffer pH 7.0), 602-606 nm (buffer pH 7.0)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[S]1(=O)(=O)OC(c4c1cccc4)(c3c(c(c(c(c3)C(C)C)O)CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])C)c2c(c(c(c(c2)C(C)C)O)CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])C
InChI
1S/C37H44N2O13S.4Na/c1-19(2)23-11-28(21(5)25(35(23)48)13-38(15-31(40)41)16-32(42)43)37(27-9-7-8-10-30(27)53(50,51)52-37)29-12-24(20(3)4)36(49)26(22(29)6)14-39(17-33(44)45)18-34(46)47;;;;/h7-12,19-20,48-49H,13-18H2,1-6H3,(H,40,41)(H,42,43)(H,44,45)(H,46,47);;;;/q;4*+1/p-4
InChI key
DIZZDZCUMBBRSG-UHFFFAOYSA-J
Analysis Note
Tożsamość (spektrum UV/VIS): pozytywny wynik testu
Maksimum absorpcji λ 1 (bufor pH 7,0): 602 - 606 nm
Maksimum absorpcji λ 2 (bufor pH 7.0): 430 - 450 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λ1max; 0,04 g/l; bufor pH 7,0; kal. na wysuszonej substancji): ≥ 60
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λ2max; 0,04 g/l; bufor pH 7,0; kal. na wysuszonej substancji): ≥ 85
Strata przy suszeniu (50 °C/ <1 hPa; 3h): ≤ 7%
Przydatność jako wskaźnik (do miareczkowania metali): przechodzi test.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)