650560
tert-Butyl methyl ether
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9%
Synonim(y):
MTBE, Methyl tert-butyl ether
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
HPLC Plus
for residue analysis
Poziom jakości
gęstość pary
3.1 (vs air)
ciśnienie pary
4.05 psi
Próba
99.9%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
705 °F
granice wybuchowości
15.1 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤0.02% water
<1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
pozostałość po odparowaniu
≤0.0001%
pozostałości halogenowane
≤10 ng/L (as heptachlor epoxide)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.369 (lit.)
tw
55-56 °C (lit.)
mp
-110 °C
gęstość
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 210 nm Amax: 1.0
λ: 225 nm Amax: 0.50
λ: 250 nm Amax: 0.10
λ: 300-400 nm Amax: 0.005
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
Klucz InChI
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-18.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-28 °C - closed cup