Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
140,00 zł
Nazwa produktu
Kwas siarkowy 95-97%, for analysis EMPARTA® ACS
grade
ACS reagent
Quality Level
vapor density
<0.3 (25 °C, vs air)
vapor pressure
0.0001 hPa ( 20 °C), 1 mmHg ( 146 °C)
product line
EMPARTA®
assay
95-97% (alkalimetric)
form
liquid
concentration
≥65.0% (alkalimetric)
impurities
≤2 ppm Substances reducing potassium permanganate (as SO2)
ign. residue
≤5 ppm
color
APHA: ≤10
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C
solubility
water: soluble
density
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.2 ppm, nitrate (NO3-): ≤0.5 ppm
cation traces
As: ≤0.01 ppm, Fe: ≤0.2 ppm, Hg: ≤0.005 ppm, NH4+: ≤2 ppm, heavy metals (as Pb): ≤1 ppm
storage temp.
no temp limit
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Tożsamość: przechodzi test
Wygląd: przechodzi test
Kolor: ≤ 10 Hazen
Chlorek (Cl): ≤ 0,2 ppm
Azotan (NO₃): ≤ 0,5 ppm
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 1 ppm
As (Arsen): ≤ 0.01 ppm
Fe (żelazo): ≤ 0,2 ppm
Hg (rtęć): ≤ 0,005 ppm
NH₄ (amon): ≤ 2 ppm
Substancje redukujące nadmanganian potasu (jako SO₂): ≤ 2 ppm
Pozostałość po zapaleniu: ≤ 5 ppm
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| concentration ≥65.0% (alkalimetric) | concentration 95-97% | concentration - | concentration - |
| grade ACS reagent | grade - | grade ACS reagent | grade - |
| assay 95-97% (alkalimetric) | assay 95-97% (alkalimetric) | assay 95-97% (alkalimetric) | assay ≥98% (alkalimetric) |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| pH 0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O) | pH 0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O) | pH 0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O) | pH 0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas siarkowy 95-97%
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Powiązane treści
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1018332500 | 04022536994758 |