Przejdź do
1.12080
Sulfuric acid
98%, for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Sulfuric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
101,00 zł
0.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
144,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
303,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
316,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.08
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
231-639-5
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
2037554
MDL number:
Assay:
≥98% (alkalimetric)
Form:
liquid
101,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kwas siarkowy 98%, for analysis EMSURE®
vapor density
<0.3 (25 °C, vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.0001 hPa ( 20 °C), 1 mmHg ( 146 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥98% (alkalimetric)
form
liquid
impurities
≤0.0002% Substances reducing potassium permanganate (as SO2)
ign. residue
≤0.0005%
color
APHA: ≤10
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C
density
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.00001%, nitrate (NO3-): ≤0.00002%, phosphate (PO43-): ≤0.00005%
SMILES string
OS(O)(=O)=O
cation traces
Ag: ≤0.000002%, Al: ≤0.000005%, As: ≤0.000001%, Ba: ≤0.000005%, Be: ≤0.000001%, Bi: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00002%, Cd: ≤0.000002%, Co: ≤0.000001%, Cr: ≤0.000005%, Cu: ≤0.000001%, Fe: ≤0.00001%, Ge: ≤0.000005%, K: ≤0.00001%, Li: ≤0.000001%, Mg: ≤0.000005%, Mn: ≤0.000001%, Mo: ≤0.000005%, NH4+: ≤0.0002%, Na: ≤0.00005%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.000002%, Se: ≤0.0001%, Sr: ≤0.000002%, Ti: ≤0.00001%, Tl: ≤0.000005%, V: ≤0.000001%, Zn: ≤0.000005%, Zr: ≤0.00001%
storage temp.
no temp limit
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Jednoczesne oznaczanie estrów monochloropropanodiolu i estrów glicydylowych w olejach roślinnych metodą kwaśnej transestryfikacji - chromatografia gazowa - spektrometria masowa...: Badanie przeprowadzone przez Wanga i in. przedstawia metodę wykrywania szkodliwych związków w olejach roślinnych przy użyciu kwasu siarkowego do transestryfikacji, a następnie analizy GC-MS (Wang et al., 2022).
  • Ocena ulepszonego testu hydrolizy kwasowej-HPLC dla zawartości acetylu w chitynie i chitozanie: Ng i wsp. opracowali ulepszoną metodę HPLC do pomiaru zawartości acetylu w biopolimerach, wykorzystując kwas siarkowy do hydrolizy w celu zapewnienia dokładnego oznaczenia ilościowego (Ng i wsp., 2006).
Analysis Note
Oznaczenie (alkacymetryczne): ≥ 98,0 %
Barwa: ≤ 10 Hazen
Chlorek (Cl): ≤ 0,00001 %
Azotan (NO₃): ≤ 0,00002 %
Fosforan (PO₄): ≤ 0,000005 % As (Arsen): ≤ 0,000005 % As (Arsen): ≤ 0,000005 % 00005 %
Ag (srebro): ≤ 0,000002 %
Al (aluminium): ≤ 0,000005 %
As (arsen): ≤ 0,000001 %
Ba (bar): ≤ 0.000005 %
Be (Beryl): ≤ 0.000001 %
Bi (Bizmut): ≤ 0.00001
Ca (Wapń): ≤ 0.00002 %
Cd (Kadm): ≤ 0.000002 %
Co (Kobalt): ≤ 0.000001 %
Cr (Chrom): ≤ 0.000005 %
Cu (Miedź): ≤ 0.000001 %
Fe (Żelazo): ≤ 0.00001
Ge (German): ≤ 0.000005 %
K (Potas): ≤ 0.00001 %
Li (Lit): ≤ 0,000001 %
Mg (Magnez): ≤ 0,000005 %
Mn (Mangan): ≤ 0,000001 %
Mo (Molibden): ≤ 0,000005 %
NH₄ (Amon): ≤ 0.0002 %
Na (Sód): ≤ 0,00005 %
Ni (Nikiel): ≤ 0,000002 %
Pb (Ołów): ≤ 0,000002 %
Se (Selen): ≤ 0,0001 %
Sr (Stront): ≤ 0.000002 %
Ti (Tytan): ≤ 0.00001
Tl (Tal): ≤ 0.000005 %
V (Wanad): ≤ 0.000001 %
Zn (Cynk): ≤ 0.000005 %
Zr (Cyrkon): ≤ 0.00001
Substancje redukujące nadmanganian potasu (jako SO₂): ≤ 0,0002 %
Pozostałość po zapaleniu: ≤ 0,0005 %
Data ważności: patrz etykieta produktu.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.007161.018331.00748
assay
≥98% (alkalimetric)
assay
-
assay
95-97% (alkalimetric)
assay
≥97.5% (alkalimetric)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
pH
-
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
~290 °C (lit.)
bp
103 °C/1013 hPa
bp
~290 °C (lit.)
bp
~290 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas siarkowy 98%
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?