Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 559,00 zł |
Informacje o tej pozycji
microbiology
559,00 zł
Quality Segment
agency
AOAC®, APHA, FDA-BAM, ISO 8914
sterility
non-sterile
form
granular
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
8.3-8.7 (25 °C, 20 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
20 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Vibrio spp.
General description
Application
Analysis Note
Wygląd (kolor): żółty
Wartość pH (25 °C): 8.3 - 8.7
Liczba kolonii (Vibrio vulnificus ATCC 33149): ≥ 1E+06 CFU/ml
Liczba kolonii (Vibrio cholerae Eltor Inaba CH 38): ≥ 1E+06 CFU/ml
Liczba kolonii (Vibrio cholerae Eltor Ogawa CH 60): ≥ 1E+06 CFU/ml
Liczba kolonii (Vibrio parahaemolyticus ATCC 17802 (WDCM 00037)): ≥ 1E+06 CFU/ml
Inkubacja: 24 godz.35 °C; warunki tlenowe.
Odniesienie: agar Bloog.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| agency AOAC®, FDA-BAM, APHA, ISO 8914 | agency GB, ISO 6579, ISO 6887, according to GB 4789.30-2016, according to GB 4789.40-2016, according to ISO 21528-1:2017, according to ISO 22964:2017 | agency ISO 11133, ISO 6579, ISO 6887 | agency EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71 |
| manufacturer/tradename GranuCult® prime | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) - | technique(s) direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable |
| application(s) food and beverages | application(s) environmental | application(s) food and beverages, microbiology | application(s) bioburden testing |
| suitability Vibrio spp. | suitability Citrobacter ssp., Cronobacter ssp., Escherichia coli, Klebsiella ssp., Proteus ssp., Providencia ssp., Pseudomonas ssp., Salmonella spp., Shigella ssp., Staphylococcus ssp., Streptococcus ssp., Yersinia ssp., bacteria, coliforms, enterobacteriaceae | suitability - | suitability nonselective for |
| form granular | form liquid | form liquid | form liquid (ready-to-use) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1018000500 | 04022536977904 |