Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 231,00 zł |
Informacje o tej pozycji
231,00 zł
Quality Segment
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
description
For the microbiological examination of non-sterile pharmaceuticals
sterility
sterile; autoclaved
form
liquid (ready-to-use)
shelf life
360 days
feature
closure type Blue screw cap with 3 loci, ready-to-use
packaging
pack of 70 bottles
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
bottle capacity
125 mL
bottle filling volume
90 mL
pH
7.0
application(s)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
suitability
nonselective for
General description
Application
Features and Benefits
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable | technique(s) direct inoculation: suitable | technique(s) direct inoculation: suitable, microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable, sterile filtration: suitable |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| application(s) bioburden testing | application(s) cosmetics | application(s) cosmetics | application(s) cosmetics |
| form liquid (ready-to-use) | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 2-25°C | storage temp. 2-25°C | storage temp. 2-25°C | storage temp. 2-25°C |
| pH 7.0 | pH - | pH - | pH 6.9-7.3 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Buforowany roztwór peptonu NaCl
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Produkty
Dowiedz się więcej o naszej ofercie pożywek do badania mikrobiologicznego produktów niesterylnych, w pełni zgodnych ze zharmonizowaną Farmakopeą.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Powiązane treści
Culture Media for compendial methods
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1464800070 | 04065265240239 |
| 1464800010 | 04027269265236 |