Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO
vapor pressure
370 hPa ( 25 °C)
product line
EMSURE®
form
liquid
autoignition temp.
260 °C (DIN 51794)
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.0-7.4 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0003 meq/g Acidity, ≤0.005% Sulfur compounds (as S), ≤0.02% Aromatics (as benzene)
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
kinematic viscosity
0.45 cSt(20 °C)
bp
36-83 °C/1013 hPa
mp
<-80 °C
iodine value
≤0.3
peroxide value
≤0.8
transition temp
flash point <-21 °C
density
0.645-0.665 g/cm3 at 15 °C
cation traces
Al: ≤0.00005%, B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
General description
Application
- Ekstrakty z egzokarpów Ginkgo biloba L: Wykorzystując benzynę lakową do ekstrakcji rozpuszczalnikiem, badania te badają potencjał przeciwdrobnoustrojowy ekstraktów z egzokarpu Ginkgo biloba L. przeciwko opornemu na metycylinę Staphylococcus aureus, wskazując na jego znaczącą rolę w zastosowaniach farmaceutycznych (Wei et al., 2024).
- Tworzenie mezoporów w katalizatorze ZSM-5 do produkcji aromatów: To zastosowanie benzyny z ropy naftowej w syntezie odpadowego glicerolu pochodzącego z biodiesla pokazuje innowacyjne zastosowanie w procesach katalitycznych w celu zwiększenia produkcji aromatów, co jest korzystne zarówno dla środowiska, jak i chemii przemysłowej (Kumar et al., 2024).
- Szybka chromatografia przeciwprądowa dla bioaktywnych izomerów neolignanów: Demonstrując wykorzystanie benzyny lakowej w technikach chromatograficznych, metoda ta znacząco pomaga w izolacji złożonych związków organicznych, co ma kluczowe znaczenie dla zaawansowanych badań w dziedzinie chemii produktów naturalnych (Xiao i in., 2024).
- Połknięcia węglowodorów i kontrola zatruć: Chociaż pośrednio powiązane, badanie wykorzystuje dane dotyczące spożycia węglowodorów w celu podkreślenia znaczenia ocen bezpieczeństwa i wpływu na środowisko w stosowaniu produktów ropopochodnych, w tym benzyny, w kontekście zdrowia publicznego (Palmer et al., 2023).
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzyna
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
<-5.8 °F
flash_point_c
< -21 °C
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1017755005 | 04065265777698 |
| 1017756025 | 04022536024998 |
| 1017751000 | 04022536024929 |
| 1017755024 | 04065265783019 |
| 1017755000 | 04022536024967 |
| 1017754000 | 04027269429201 |
| 1017752500 | 04022536024943 |
| 1017756010 | 04022536024981 |
| 1017759190 | 04027269020316 |