Przejdź do
1.01774
Zakres wrzenia benzyny lakowej 60-80°C
for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Benzyna lakowa, eter naftowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
12191502
Grade:
reagent grade
Bp:
60-80 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
200 hPa ( 20 °C)
Aby zapytać o ten produkt 1.01774, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
Quality Level
vapor pressure
200 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
form
liquid
autoignition temp.
240 °C
expl. lim.
1.0-7.4 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.000002% B (Boron), ≤0.000002% Co (Cobalt), ≤0.000002% Cr (Chromium), ≤0.000005% Cd (Cadmium), ≤0.00001% Ba (Barium), ≤0.00005% Al (Aluminium), ≤0.00005% Ca (Calcium), ≤0.0003 meq/g Acidity, ≤0.005% Aromatics (as benzene), ≤0.005% Sulfur compounds (as S), ≤0.01% Water
evapn. residue
≤0.001%
bp
60-80 °C/1013 hPa
iodine value
≤0.3
transition temp
flash point -26 °C
density
0.68 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
Other Notes
Odkryj EMSURE - aby być więcej niż pewnym!
Zapoznaj się z różnymi akcesoriami i sprzętem z zakresu bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
target_organs
Nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-14.8 °F
flash_point_c
-26 °C
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101774500004022536024882
101774100004022536024851
101774602504022536904948
101774250004022536024875