Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 276,00 zł 207,00 zł |
Informacje o tej pozycji
207,00 zł
Cena katalogowa276,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
product line
EMPLURA®
form
liquid
autoignition temp.
245 °C
expl. lim.
1.3-7.8 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.00002% Al (Aluminium), ≤0.0005% Free acid (as CH3COOH), ≤0.01% Aromatics (as benzene), ≤0.01% Sulfur compounds (as S), ≤0.01% Water
evapn. residue
≤0.0020%
bp
<40 °C/1013 hPa
bromine number
≤3
transition temp
flash point -56 °C
density
0.63 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Al: ≤0.00002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.0001%, Cd: ≤0.00001%, Co: ≤0.00001%, Cr: ≤0.000003%, Cu: ≤0.000003%, Fe: ≤0.000003%, K: ≤0.00003%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000003%, Na: ≤0.0001%, Ni: ≤0.000003%, Pb: ≤0.00001%, Sr: ≤0.000003%, Zn: ≤0.00003%
storage temp.
2-30°C
General description
Application
- Ekstrakty z egzokarpów Ginkgo biloba L: Wykorzystując benzynę lakową do ekstrakcji rozpuszczalnikiem, badania te badają potencjał przeciwdrobnoustrojowy ekstraktów z egzokarpu Ginkgo biloba L. przeciwko opornemu na metycylinę Staphylococcus aureus, wskazując na jego znaczącą rolę w zastosowaniach farmaceutycznych (Wei et al., 2024).
- Tworzenie mezoporów w katalizatorze ZSM-5 do produkcji aromatów: To zastosowanie benzyny z ropy naftowej w syntezie odpadowego glicerolu pochodzącego z biodiesla pokazuje innowacyjne zastosowanie w procesach katalitycznych w celu zwiększenia produkcji aromatów, co jest korzystne zarówno dla środowiska, jak i chemii przemysłowej (Kumar et al., 2024).
- Szybka chromatografia przeciwprądowa dla bioaktywnych izomerów neolignanów: Demonstrując wykorzystanie benzyny lakowej w technikach chromatograficznych, metoda ta znacząco pomaga w izolacji złożonych związków organicznych, co ma kluczowe znaczenie dla zaawansowanych badań w dziedzinie chemii produktów naturalnych (Xiao i in., 2024).
- Połknięcia węglowodorów i kontrola zatruć: Chociaż pośrednio powiązane, badanie wykorzystuje dane dotyczące spożycia węglowodorów w celu podkreślenia znaczenia ocen bezpieczeństwa i wpływu na środowisko w stosowaniu produktów ropopochodnych, w tym benzyny, w kontekście zdrowia publicznego (Palmer et al., 2023).
Analysis Note
Wolny kwas (jako CH₃COOH): ≤ 0,0005%
Gęstość (d 20°C/ 4°C): 0,623 - 0,627
Substancje łatwo zwęglające się: odpowiada
Pozostałość po odparowaniu: ≤ 0,0020 %
Woda: ≤ 0,010 %
Aromaty (jako benzen): ≤ 0,01 %
Związki siarki (jako S): ≤ 0.01 %
Liczba bromowa: ≤ 3
Al (aluminium): ≤ 0,00002 %
Ba (bar): ≤ 0,00001 %
Ca (wapń): ≤ 0,0001 %
Cd (kadm): ≤ 0,00001 %
Co (kobalt): ≤ 0.00001 %
Cr (Chrom): ≤ 0,000003 %
Cu (Miedź): ≤ 0,000003 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,000003 %
K (Potas): ≤ 0,00003 %
Mg (Magnez): ≤ 0.00001 %
Mn (Mangan): ≤ 0.000003 %
Na (Sód): ≤ 0.0001 %
Ni (Nikiel): ≤ 0.000003 %
Pb (Ołów): ≤ 0.00001 %
Sr (Stront): ≤ 0.000003 %
Zn (Cynk): ≤ 0.00003 %
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzyna
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-68.8 °F
flash_point_c
-56 °C
hcodes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?