Przejdź do
1.01717
Dwuwodny chlorek baru
EMPLURA®
Synonim(y):
Dichlorek baru
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
353,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
BaCl2 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.26
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-788-1
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (complexometric)
Form:
solid
353,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
EMPLURA®
assay
≥99.0% (complexometric)
form
solid
potency
118 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.1% Substances not precipitated by dilute sulfuric acid (as sulfate)
pH
5.2-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
density
3.86 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1200‑1400 kg/m3
cation traces
Fe: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ba+2].[Cl-].[Cl-].O.O
InChI
1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Test (kompleksometryczny): ≥ 99,0%
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,001%
Fe (żelazo): ≤ 0,001%
Substancje niewytrącane przez rozcieńczony kwas siarkowy (jako siarczan): ≤ 0,1%
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.01719217565B0750
form
solid
form
solid
form
powder, crystals or chunks
form
powder or crystals
assay
≥99.0% (complexometric)
assay
≥99.0% (complexometric)
assay
≥99%
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
pH
5.2-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pH
5.2-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pH
5.2-8.2 (25 °C, 5%)
pH
5-8 (25 °C, 50 g/L)
cation traces
Fe: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.0001%, K: ≤0.0025%, N: ≤0.002%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Sr: ≤0.05%, heavy metals: ≤0.0005%
cation traces
Ca: ≤0.05%, Fe: ≤2 ppm, K: ≤0.0025%, Na: ≤0.005%, Sr: ≤0.1%, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
cation traces
-
density
3.86 g/cm3 at 20 °C
density
3.86 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dwuwodny chlorek baru
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101717100004022536023953
101717905004022536023991
Questions
  1. For product 1.01717 (Barium chloride dihydrate, EMPLURA), is it sterile or endotoxin/pyrogen-tested? Is it suitable for in vivo intramuscular injection after preparing an aqueous solution? If not, do you offer an injectable/sterile grade?
    1 answer
    1. This product is not tested for sterility or endotoxins. This product is labeled for research and development use and is intended solely for laboratory research, not for use in foods, drugs, or cosmetics for humans or animals. There is no injectable or sterile grade of this salt available in the catalog.