1.01695
Benzonase®
suitable for biopharmaceutical production EMPROVE® bio
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
Endonuclease from Serratia marcescens
Wybierz wielkość
2945,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2945,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Serratia marcescens
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in E. coli
linia produktu
EMPROVE® Bio
Próba
≥99% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
stężenie
≥250 units/μL
pH
8.0 (25 °C in H2O)
Zastosowanie
pharma/biopharma processes
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
-10 to -25°C
Opis ogólny
Benzonase® endonuclease is the smart solution for DNA removal in viral vaccine and viral vector production and has proven its value for over 30 years. Balancing efficiency and regulatory compliance by delivering reliability and high-quality due manufacturing under good manufacturing practices (GMP ICH Q7). Our extensive documentation packages of Emprove® dossiers and the availability of a FDA Drug Master File type II, supports you in filing your vaccine manufacturing process to the authorities.
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of downstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Czym jest program Emprove®?
Program Emprove® jest systemem zapewniającym kompleksową i dokładną dokumentację naszych filtrów i komponentów jednorazowego użytku, surowców farmaceutycznych oraz materiałów wsadowych.
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Dostępne w ramach subskrypcji lub za opłatą
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Benzonase®endonuclease efficiently removes nucleic acid contaminants from viral production, crucial for cell and gene therapies and vaccines.
Endonukleaza Benzonase® skutecznie usuwa zanieczyszczenia kwasami nukleinowymi z produkcji wirusów, co ma kluczowe znaczenie dla terapii komórkowych i genowych oraz szczepionek.
This technical article breaks down the steps of upstream and downstream bioprocessing and formulation of virus-like particle vaccines.
Powiązane treści
This technical article breaks down the adenovirus vaccine manufacturing process and provides a case study on developing an accelerated and cost-effective single-use adenoviral vector vaccine.
Ten artykuł techniczny przedstawia proces produkcji szczepionki adenowirusowej i zawiera studium przypadku dotyczące opracowania przyspieszonej i opłacalnej szczepionki wektorowej adenowirusowej jednorazowego użytku.