Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 409,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
409,00 zł
Quality Level
form
solid
pH
4.0-5.5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
215-217 °C (decomposes)
solubility
22 g/L
bulk density
530 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3][C@@H](CC(=O)N)C(=O)[O-].O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
InChI key
RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Application
- Rozdzielczość chiralna i zastosowania racemaz aminokwasowych: Monohydrat L-asparaginy został wykorzystany do immobilizacji racemaz aminokwasowych uzupełnionych preferencyjnym procesem krystalizacji w celu zwiększenia rozdzielczości chiralnej (Carneiro et al., 2020).
- Badania właściwości elektrooptycznych: Monohydrat L-asparaginy można wykorzystać do przygotowania kryształów wzrostowych w celu zbadania jego właściwości elektrooptycznych, szczególnie w niecentrosymetrycznych środowiskach krystalicznych. (Shkir et al., 2015).
Analysis Note
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Tożsamość (skręcalność właściwa): przechodzi test
Wygląd: biały do prawie białego krystaliczny proszek lub bezbarwne kryształy
Wygląd roztworu (20 g/l, woda wolna od CO₂): klarowny i bezbarwny
Skręcalność właściwa (α 20/D, 100 g/l, kwas solny 3 mol/l, obliczona na wysuszonej substancji): +33,7 do +36.0
Chlorek (Cl): ≤ 200 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 200 ppm
As (Arsen): ≤ 5 ppm
Ca (Wapń): ≤ 10 ppm
Co (Kobalt): ≤ 5 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 5 ppm
K (Potas): ≤ 5 ppm
Mg (Magnez): ≤ 5 ppm
Na (Sód): ≤ 50 ppm
Pb (Ołów): ≤ 10 ppm
Zn (Cynk): ≤ 5 ppm
Substancje ninhydrynododatnie (LC) (Kwas asparaginowy): ≤ 0.5 %
Substancje ninhydrynododatnie (LC) (wszelkie inne zanieczyszczenia ninhydrynododatnie): ≤ 0,3 %
Substancje ninhydrynododatnie (LC) (amon (570 nm)): ≤ 0.02 %
Substancje dodatnie dla ninhydryny (LC) (całkowite zanieczyszczenia): ≤ 0,8 %
Strata przy suszeniu (130 °C, 3 h): 10.5 - 12.5 %
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form powder | form powder |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. room temp |
| solubility 22 g/L | solubility 22 g/L | solubility - | solubility H2O: 20 mg/mL |
| mp 215-217 °C (decomposes) | mp 215-217 °C (decomposes) | mp 233-235 °C (lit.) | mp 233-235 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 500 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| bulk density 530 kg/m3 | bulk density 530 kg/m3 | bulk density - | bulk density - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
PowerPoint Template
Para la elaboración de un memo en tamaño carta
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1015660100 | 04022536022833 |
| 1015661000 | 04022536022840 |
| 1015669010 | 04022536692647 |