Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.55
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
1711999
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
certified reference material
Quality Segment
agency
ISO (17025, 17034)
product line
Certipur®
density
1.003 g/cm3
application(s)
environmental
food and beverages
pharma/biopharma processes
water monitoring
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest bezpośrednio identyfikowalny z odpowiednim pierwotnym materiałem referencyjnym z Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB), Niemcy. Przewodność elektrolityczna tego standardu jest określana za pomocą miernika przewodności z akredytowanego laboratorium kalibracyjnego Merck.
Szczegóły dotyczące daty ważności, przechowywania i obsługi oraz związanej z tym niepewności są udokumentowane w certyfikacie analizy.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności.
Szczegóły dotyczące daty ważności, przechowywania i obsługi oraz związanej z tym niepewności są udokumentowane w certyfikacie analizy.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności.
Application
Używany jako wzorzec kalibracyjny w roztworze wodnym do określania stałej ogniwa przewodności lub jako próbka kontrolna.
Analysis Note
Przewodność elektryczna (25 °C): 12,750 - 12,950 mS/cm
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór chlorku potasu
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1012540500 | 04022536636924 |