Przejdź do
1.01116
Octan amonu
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Ammonium acetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
433,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
572,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1710,00 zł
12 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6570,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 430,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
18 580,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
77.08
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
211-162-9
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98.0% (acidimetric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
433,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
solid
impurities
≤0.005% Insoluble matter, ≤0.005% Substances reducing potassium permanganate (as formic acid), ≤2% Water
ign. residue
≤0.01% (as sulfate)
pH
6.7-7.3 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
114 °C
density
1.17 g/cm3 at 20 °C
bulk density
410 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, nitrate (NO3-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.001%
cation traces
Ca: ≤0.001%, Fe: ≤0.0002%, heavy metals (as Pb): ≤0.0002%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[NH4]OC(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI key
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Octan amonu w przygotowywaniu buforów: W badaniu zwrócono uwagę na wykorzystanie octanu amonu w roztworach buforowych do zastosowań w biologii molekularnej, podkreślając jego rolę w utrzymywaniu stabilności pH i kompatybilności z różnymi procesami biochemicznymi (Ahamed et al., 2024).
  • Octan amonu o wysokiej czystości do spektrometrii mas: W innym badaniu wykorzystano octan amonu o wysokiej czystości do opracowania solidnej metody spektrometrii masowej do analizy złożonych próbek biologicznych, wykazując jego skuteczność w poprawie czułości i dokładności wykrywania (Mozayad et al., 2024).
  • Zastosowania w materiałoznawstwie: W dziedzinie materiałoznawstwa octan amonu został wykorzystany jako prekursor do syntezy nowych materiałów o potencjalnym zastosowaniu w magazynowaniu energii i elektronice, pokazując jego wszechstronność i znaczenie funkcjonalne (Hansen et al., 2024).
  • Synteza farmaceutyczna: Podkreślając jego rolę w preparatach farmaceutycznych, w badaniu omówiono zastosowanie octanu amonu jako katalizatora w procesach syntezy leków, przyczyniając się do bardziej wydajnych i czystszych metod produkcji (Zhao et al., 2024).
  • Odczynnik do testów środowiskowych: Octan amonu odgrywa również kluczową rolę w naukach o środowisku, w szczególności w analizie próbek gleby i wody w celu oceny zanieczyszczenia, gdzie działa jako skuteczny środek parujący jony do pomiaru różnych zanieczyszczeń (Kopeć et al., 2024).
Analysis Note
Próba (kwasymetryczna): ≥ 98,0 %
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Wartość pH (5 %; woda, 25 °C): 6,7 - 7,3
Chlorek (Cl): ≤ 0,0005 %
Azotan (NO₃): ≤ 0,001 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0.001 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,0002 %
Ca (wapń): ≤ 0,001 %
Fe (żelazo): ≤ 0.0002 %
Substancje redukujące nadmanganian potasu (jako kwas mrówkowy): ≤ 0,005 %
Pozostałość po spaleniu (jako siarczan): ≤ 0,01 %
Woda: ≤ 2,0 %
Odpowiada ACS,Reag. Ph Eur
Other Notes
Zastępuje: AX1220; AX1220-1; AX1220-3; AX1220-5; AX1220-20
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
32301-M23807473594
form
solid
form
solid
form
powder, solid
form
solid
assay
≥98.0% (acidimetric)
assay
≥98%
assay
≥97%
assay
≥99.0% (calc. on dry substance, T)
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
ACS reagent
grade
-
impurities
≤0.005% Insoluble matter, ≤2% Water, ≤0.005% Substances reducing potassium permanganate (as formic acid)
impurities
≤0.0002% heavy metals (as Pb), ≤0.005% KMnO4 red. matter (as HCOOH), ≤2% water (Karl Fischer)
impurities
≤0.005% insolubles
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤1% water
cation traces
Ca: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.0002%, Fe: ≤0.0002%
cation traces
Ca: ≤10 ppm, Cd: ≤2 ppm, Co: ≤5 ppm, Cr: ≤5 ppm, Cu: ≤2 ppm, Fe: ≤2 ppm, K: ≤50 ppm, Mg: ≤2 ppm, Mn: ≤5 ppm, Na: ≤50 ppm, Ni: ≤5 ppm, Pb: ≤2 ppm, Zn: ≤2 ppm
cation traces
Fe: ≤5 ppm, heavy metals: ≤5 ppm
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤5 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Na: ≤5 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octan amonu
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Qualitative HILIC method using UV detection to separate twelve nucleosides with high efficiency and baseline resolution on a zwitterionic SPP column.
Powiązane treści
Food and Beverage Campaign - Residues - Pesticides
Food and Beverage Campaign - Constituents and Additives - Vitamins
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
101116901204027269906399
101116100004022536016207
101116500004022536016221
101116905004022536016245
101116050004022536016184
101116902504022536743882
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hi, I am wondering if ammonium acetate (1.01116) is suitable for ananlysis of assay and degradations of medicinal products by UHPLC. Kind regards, Kristina
    1 answer
    1. This product is an ACS reagent grade and has not been tested for chromatography applications. However, Product 73594, Ammonium acetate, tested for suitability in LC-MS, would be a more suitable option for use in UPLC and HPLC. Please see the link below to review this product option:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/73594