Przejdź do
1.00997
1-Propanol
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Alkohol n-propylowy, propan-1-ol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
496,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
4 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.10
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
200-746-9
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Grade:
ACS reagent
Bp:
96.5-98 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
19 hPa ( 20 °C)
496,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
19 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
360 °C
expl. lim.
2.1-19.2 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.0004 meq/g Acidity, ≤0.01% Acetone (GC), ≤0.01% Ethanol (GC), ≤0.01% Methanol (GC), ≤0.03% Aldehydes and ketones (as C3H6O), ≤0.05% 2-Propanol (GC), ≤0.05% Water
evapn. residue
≤0.001%
color
clearAPHA: ≤10
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
96.5-98 °C/1013 hPa
mp
-127 °C
transition temp
flash point 15 °C
density
0.80 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Al: ≤0.00005%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCC
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
General description
Rozpuszczalniki klasy EMSURE nadają się do szerokiego spektrum klasycznych zastosowań laboratoryjnych i są często używane w regulowanych i bardzo wymagających zastosowaniach laboratoryjnych. EMSURE zapewnia najlepsze na świecie i najobszerniejsze specyfikacje produktów. Deklarujemy, że nasz asortyment EMSURE jest zgodny z ACS, z częścią odczynnikową Farmakopei Europejskiej (Reag. Ph Eur), a także z normami ISO.
Application
  • Nowatorska wysokoprzepustowa metoda analityczna do ilościowego oznaczania mikroplastiku w wodzie za pomocą cytometrii przepływowej...: W tym artykule woda jest używana do mycia naturalnego piasku kwarcowego w akwarium, a także do przygotowania modelu usuwania mikroplastików. (Li et al., 2023).
Other Notes
Odkryj EMSURE - aby być więcej niż pewnym!
Zapoznaj się z różnymi akcesoriami i sprzętem z zakresu bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Propanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
71.6 °F - closed cup
flash_point_c
22 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Spectrophotometric method to determine hydroxyproline content in meat and meat products to assess collagen content and evaluate meat quality.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100997100004022536014111
100997602504022536014166
100997250004022536014135
100997400004027269677541
Questions
  1. Can the product be used in GC?
    1 answer
    1. Yes, this product may be used for Gas Chromatography. The purity of this product is determined by GC.