Przejdź do
1.00974
Ethanol (denatured)
greener alternative
≥99.5% (GC), reagent grade, for extraction, for analytical purposes, EMSURE®
Synonim(y):
Alkohol etylowy, EtOH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.07
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
200-578-6
NACRES:
NB.21
Beilstein/REAXYS Number:
1718733
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Vapor pressure:
59 hPa ( 20 °C)
Produkt 1.00974 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Etanol, denatured, denatured with about 1% methyl ethyl ketone for analysis EMSURE®
vapor pressure
59 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
description
for analytical purposes, for extraction
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
425 °C (ethanol)
potency
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.3-15 % (v/v) ethanol()
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dilution
(for analytical testing)
impurities
0.8-1.3% Ethylmethylketone (GC), ≤0.00001% Ba (Barium), ≤0.00005% Al (Aluminium), ≤0.00005% B (Boron), ≤0.001% Free acid (as acetic acid), ≤0.1% Water
evapn. residue
≤0.001%
pH
7 (20 °C)
mp
-114.5 °C (ethanol)
transition temp
flash point 12 °C (ethanol)
density
0.79 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, K: ≤0.0001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
format
neat
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Rozpuszczalniki klasy EMSURE nadają się do szerokiego spektrum klasycznych zastosowań laboratoryjnych i są często używane w regulowanych i bardzo wymagających zastosowaniach laboratoryjnych. EMSURE zapewnia najlepsze na świecie i najobszerniejsze specyfikacje produktów. Deklarujemy, że nasz asortyment EMSURE jest zgodny z ACS, z częścią odczynnikową Farmakopei Europejskiej (Reag. Ph Eur), a także z normami ISO.
Application
  • Oddzielanie pochodnych ligniny od włókien konopi przy użyciu nadkrytycznegoCO2, etanolu i wody w różnych temperaturach...: W niniejszym badaniu przedstawiono metodę oddzielania pochodnych ligniny od włókien konopi przy użyciu kombinacji nadkrytycznegoCO2, etanolu i wody, podkreślając rolę etanolu w zwiększaniu wydajności procesu ekstrakcji, co ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonej produkcji materiałów pochodzenia biologicznego (Zhang et al., 2024).
  • Eliminacja toksycznych rozpuszczalników z metod analitycznych w analizie żywności: Oznaczanie kofeiny w herbacie jako przykład ..: W artykule omówiono rozwój metod analitycznych, które eliminują stosowanie toksycznych rozpuszczalników w analizie żywności, w szczególności podkreślając zastąpienie szkodliwych rozpuszczalników bezpieczniejszymi alternatywami, takimi jak etanol, promując bezpieczniejsze i bardziej przyjazne dla środowiska praktyki (Kalisz i in., 2024).
  • Wysokowydajna synteza liposomów PEGylowanych w oparciu o mikroprzepływy w celu precyzyjnej kontroli wielkości i skutecznej enkapsulacji leków...: W niniejszym badaniu zbadano zastosowanie etanolu w wysokoprzepustowej syntezie liposomów PEGylowanych, wykorzystując technologię mikroprzepływową w celu zapewnienia precyzyjnej kontroli wielkości i skutecznej enkapsulacji leków, które mają kluczowe znaczenie dla ukierunkowanych systemów dostarczania leków (Akar et al., 2024).
  • Nowatorska metoda ilościowego oznaczania wielu substancji za pomocą spektroskopii Ramana w połączeniu z CWT: Badania te wprowadzają nowatorskie podejście do ilościowego oznaczania substancji, w których etanol jest stosowany jako rozpuszczalnik w celu wzmocnienia analizy spektroskopowej, co okazuje się kluczowe dla dokładnych i wydajnych pomiarów analitycznych (Yang et al., 2024).
  • Kryteria jakości, skład chemiczny i aktywność przeciwdrobnoustrojowa olejku eterycznego Mentha suaveolens Ehrh...: Badanie to obejmuje ekstrakcję olejków eterycznych, w których etanol jest stosowany jako rozpuszczalnik do skutecznej ekstrakcji związków aktywnych, koncentrując się na właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i składzie chemicznym olejków (Afrokh et al., 2024).
Features and Benefits
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Ethanol is environmentally preferable green solvent and thus it aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Other Notes
Odkryj EMSURE - aby być więcej niż pewnym!
Zapoznaj się z różnymi akcesoriami i sprzętem z zakresu bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Legal Information
Dystrybucja i używanie następujących rodzajów alkoholu etylowego w Szwajcarii wymaga licencji Szwajcarskiej Federalnej Administracji Alkoholowej.
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Etanol
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
hcodes
flash_point_f
53.6 °F - closed cup - (ethanol)
flash_point_c
12 °C - closed cup - (ethanol)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100974400004027269683818
100974101104022536676234
100974902504022536676272
100974251104022536676258
100974250004027269212421
100974918004022536676289
100974602504022536729756
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?