Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 228,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 475,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2830,00 zł |
Informacje o tej pozycji
228,00 zł
vapor pressure
0.053 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
410 °C
expl. lim.
3.2-15.3 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.0002% Chloride (Cl), ≤0.0002% Fe (Iron), ≤0.3% Water
pH
6-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
197.6 °C/1013 hPa
mp
-14--10 °C
transition temp
flash point 111 °C
solubility
1000 g/L
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
Analysis Note
Tożsamość (IR): zgodna
Gęstość (d 20 °C/ 4 °C): 1.112 - 1.114
Chlorek (Cl): ≤ 0.0002 %
Fe (Żelazo): ≤ 0.0002 %
Woda: ≤ 0.3 %
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| assay ≥99% (GC) | assay ≥99.5% (GC) | assay 99.8% | assay - |
| solubility 1000 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| expl. lim. 3.2-15.3 % (v/v) | expl. lim. 15.3 % | expl. lim. 15.3 % | expl. lim. 15.3 % |
| bp 197.6 °C/1013 hPa | bp 195-198 °C | bp 195-198 °C | bp 195-198 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glikol etylenowy
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
239.0 °F - open cup
flash_point_c
115 °C - open cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1009492500 | 04022536012247 |
| 1009491000 | 04022536012230 |