Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1550,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1550,00 zł
Quality Level
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
HPTLC-MS: suitable, thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
100 μm
plate L × W
20 cm × 10 cm
particle size
5-6 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
Gertrud Morlock, Wolfgang Schwack
Sprzężenie chromatografii planarnej ze spektrometrią mas
TrAC Trends in Analytical Chemistry, tom 29, wydanie 10, 2010, strony 1157-1171
Analysis Note
Objętość porów(N₂-izoterma):0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 5.0 - 6.5 µm
Grubość warstwy: 80 - 120 µm
Testy chromatograficzne:
A) colortest
Wartości hRf
- bleu viforganol, lipofil: 14- 26
- CeresBlack G, lipofil: 36 - 48
- ceres Violet brn, lipofil: 51 - 64
Liczba separacji (test koloru, lipofil): ≥ 10,5
Typowa wartość określona na klimatyzowanej płytce
Eluent A) Toluen (45% wilgotności względnej)
B) Test przydatności ESI-MS
Kofeina (stosunek sygnału do szumu 5ng): ≥ 50
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material glass support, silica gel 60 matrix | material glass support, silica gel 60 matrix | material glass support, silica gel 60 matrix | material glass support, silica gel 60 matrix |
| technique(s) HPTLC-MS: suitable, thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) HPTLC-MS: suitable, thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) TLC-MS: suitable, thin layer chromatography (TLC): suitable |
| feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator | feature binder Organic Polymer, fluorescent indicator |
| pore size 60 Å medium pore diameter | pore size 60 Å medium pore diameter | pore size 60 Å medium pore diameter | pore size 60 Å medium pore diameter |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| plate L × W 20 cm × 10 cm | plate L × W 20 cm × 10 cm | plate L × W 20 cm × 10 cm | plate L × W 20 cm × 20 cm |
Protokoły
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets
Catalyst screening kits, KitAlysis™, and TLC-MS analysis enable high-throughput synthesis and analysis for efficient reactions.
Thin layer chromatography coupled with mass spectrometry does not require substantial sample preparation. Energy drinks can be applied without dilution directly onto the TLC plate.
Produkty
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.
HPTLC separation followed by UV detection of the bitter acid content in various hop samples.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1009340001 | 04027269302344 |