This product is suitable for ECD, FID, and GC. In addition, product SBR00030, Short Chain Fatty Acid Kit is available. This kit is tested for use in several chromatographic applications. See the link below to review the technical bulletin:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/593/831/SBR00030bul.pdf
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 962,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
962,00 zł
Nazwa produktu
Diethyl ether, for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
vapor density
2.6 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
587 hPa ( 20 °C)
product line
SupraSolv®
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
320 °F
potency
1215 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
contains
~2% Ethanol as stabilizer
expl. lim.
36.5 %
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
transition temp
flash point -40 °C
density
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
General description
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥98% (GC) | assay ≥99.7% (GC) | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥98.0% |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| mp −116 °C (lit.) | mp −116 °C (lit.) | mp −116 °C (lit.) | mp −116 °C (lit.) |
| expl. lim. 36.5 % | expl. lim. 36.5 % | expl. lim. 36.5 % | expl. lim. 36.5 % |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethyl ether
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-40.0 °F - closed cup
flash_point_c
-40 °C - closed cup
Powiązane treści
-
I am working on the preparation process for fecal samples to measure SCFAs, and I'm considering the use of diethyl ether. Can you tell me if this product is compatible with GC/MS analysis, as well as FID and ECD?