Przejdź do
1.00888
Suplement selektywny Clostridium perfringens
For the preparation of TSC Agar, For the enumeration of Clostridium perfringens
Synonim(y):
Suplement Clostridium perfringens
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106212
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
lyophilized powder
technique(s)
microbiological culture: suitable
solubility
83 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
compatibility
for use with TSC agar (Base) (1.11972)
storage temp.
2-8°C
suitability
Clostridium spp.
General description
Suplement selektywny Clostridium perfringens zawiera antybiotyk D-Cycloserine, który hamuje towarzyszącą florę bakteryjną i powoduje, że rozwijające się kolonie pozostają mniejsze. Zmniejsza również dyfuzję i niepokojące zaczernienie wokół kolonii Clostridium perf ringens. 4-Methylumbelliferylphosphate (MUP) jest fluorogenicznym substratem dla fosfatazy alkalicznej i kwaśnej. Fosfataza kwaśna jest wysoce specyficznym wskaźnikiem dla Clostridium perfringens i rozszczepia fluorogeniczny substrat MUP. Fluorescencja powstałego produktu, 4-methylumbelliferone, może być zidentyfikowana w długofalowym świetle UV, co sugeruje obecność Clostridium perfringens.
Application
Suplement selektywny Clostridium perfringens jest stosowany do wzbogacania TSC-Agar (Base) podczas oznaczania liczby Clostridium perfringens w produktach spożywczych i innych materiałach.
Other Notes
Zastępuje: 1008880017
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.07624519621.03880
form
lyophilized powder
form
solid
form
powder
form
liquid (vial)
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
suitability
Clostridium spp.
suitability
Pseudomonas spp.
suitability
Clostridium spp.
suitability
selective for bacteria: Yersinia Y. enterocolitica
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
83 g/L
solubility
63 g/L
solubility
-
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3