Merck
1.03880
Selektywny suplement Yersinia (CIN)
selective for bacteria: Yersinia Y. enterocolitica, pkg of 10 vials, for use with GranuCult® prime CIN (Cefsulodin, Irgasan, Novobiocin) Agar
Synonim(y):
Selektywny suplement Yersinia, Suplement Yersinia
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106212
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid (vial)
composition
Cefsulodin, 7.5 mg per vial , Irgasan, 2 mg per vial , Novobiocin, 1.25 mg per vial
packaging
pkg of 10 vials
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with GranuCult® prime CIN (Cefsulodin, Irgasan, Novobiocin) Agar, (1.03871)
storage temp.
2-8°C
suitability
selective for bacteria: Yersinia Y. enterocolitica
General description
Yersinia Selective Supplement (CIN) składa się z liofilizowanej mieszaniny trzech inhibitorów (Cefsulodin, Irgasan i Novobiocin). Suplement hamuje wzrost flory towarzyszącej występującej w hodowli Yersinia, w szczególności Y. enterocolitica.
Application
Yersinia Selective Supplement to dodatek do przygotowywania agaru selektywnego Yersinia do wzbogacania Yersinia spp.
Analysis Note
Suplement selektywny Yersinia (CIN) powinien być stosowany z płynnym podłożem agarowym selektywnym Yersinia w temperaturze 45-50 stopni.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
103880001004061842576944