Przejdź do
1.00842
Eskulina
suitable for microbiology
Synonim(y):
6,7-dihydroksykumaryna-6β-D-glukopiranozyd
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
749,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H16O9 · 1.5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
367.31
UNSPSC Code:
41106212
EC Index Number:
208-517-5
NACRES:
NA.74
MDL number:
749,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
mp
212 °C (decomposition)
bulk density
200 kg/m3
application(s)
microbiology
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2cc3c([o][c](cc3)=O)cc2O.O
InChI
1S/C15H16O9.H2O/c16-5-10-12(19)13(20)14(21)15(24-10)23-9-3-6-1-2-11(18)22-8(6)4-7(9)17;/h1-4,10,12-17,19-21H,5H2;1H2/t10-,12-,13+,14-,15-;/m1./s1
InChI key
CQYPGSKIFJFVDQ-QWFKVUSTSA-N
Analysis Note
Czystość (HPLC): ≥ 98,0 %
Tożsamość (spektrum IR): odpowiada
Spec. rotacja (α 20/D; 2 %; dioksan/woda (1:1); calc. na bezwodnej substancji): -87 - -84 °
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,004 %
Fraksyna (HPLC): ≤ 0,5 %
Popiół siarczanowy: ≤ 0,1 %
Woda: 6,5 - 8,0 %
Przydatność dla mikrobiologii: odpowiada
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
02350E8250Y0001612
Esculin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001612
Esculin
form
solid
form
powder
form
-
form
-
application(s)
microbiology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
mp
212 °C (decomposition)
mp
-
mp
-
mp
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98%
assay
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c