Przejdź do
02350
Esculin hydrate
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
(-)-Esculin, 6,7-Dihydroxycoumarin 6-glucoside, Esculetin 6-β-D-glucoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
384,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1340,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H16O9 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.28 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
384,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D −41±2°, c = 5% in pyridine
impurities
≤10.5% water
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear to very faintly turbid, yellow-green (fluoresc.)
SMILES string
O.OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc3C=CC(=O)Oc3cc2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C15H16O9.H2O/c16-5-10-12(19)13(20)14(21)15(24-10)23-9-3-6-1-2-11(18)22-8(6)4-7(9)17;/h1-4,10,12-17,19-21H,5H2;1H2/t10-,12-,13+,14-,15-;/m1./s1
InChI key
CQYPGSKIFJFVDQ-QWFKVUSTSA-N
Other Notes
Wavelength-shifter, 0,4 g/L improve counting efficiency by a factor of 1.3 when 32P-Cerenkov radiation is measured in aqueous samples
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.00842E8250PHL80449
Esculetin phyproof® Reference Substance
PHL80449
Esculetin
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥95.0% (HPLC)
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear to very faintly turbid, yellow-green (fluoresc.)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
solid
form
-
form
powder
impurities
≤10.5% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
optical activity
[α]20/D −41±2°, c = 5% in pyridine
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Esculin hydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)