Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2510,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2510,00 zł
Quality Level
product line
EMPLURA®
assay
≥99.0%
form
solid
potency
400-500 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
impurities
≤0.002% Chloride (Cl), ≤0.01% Fe (Iron), ≤0.01% Phosphate (PO4), ≤0.01% Sulfate (SO4), ≤0.01% Total nitrogen (N)
pH
4 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
bp
1750 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
690 °C
density
3.36 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400‑600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[V](=O)(=O)(=O)(=O)(=O)[V]
InChI
1S/5O.2V
InChI key
GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Application
- Demetoksykurkumina w badaniach nad rakiem: Związek ten jest w znacznym stopniu badany pod kątem jego skuteczności w leczeniu raka, szczególnie w szlakach sygnalizacji komórkowej, które regulują proliferację i apoptozę komórek. Badania wskazują na jego potencjał w ukierunkowaniu na szlaki NF-kB, powszechnie związane z przeżyciem komórek nowotworowych (Ullah et al., 2024).
Analysis Note
Chlorek (Cl): ≤ 0,002 %
Fosforan (PO₄): ≤ 0,01 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,01 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,01 %
Fe (żelazo): ≤ 0,01 %
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% | assay 99.9% trace metals basis | assay - | assay ≥99.6% trace metals basis |
| form solid | form powder | form liquid | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 690 °C | mp 690 °C (lit.) | mp - | mp 690 °C (lit.) |
| density 3.36 g/cm3 at 20 °C | density 3.35 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 3.35 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tlenek wanadu(V)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Lact. - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system, Respiratory Tract
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1008241000 | 04022536010717 |
| 1008240250 | 04022536010700 |