Przejdź do
221899
Vanadium(V) oxide
≥99.6% trace metals basis, powder
Synonim(y):
vanadium, Divanadium pentaoxide, Divanadium pentoxide, Pentaoxodivanadium, Vandia
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
177,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
614,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
V2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.88
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
215-239-8
MDL number:
177,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Vanadium(V) oxide, ≥99.6% trace metals basis
Quality Segment
assay
≥99.6% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: vanadium, reagent type: inorganic catalyst
mp
690 °C (lit.)
density
3.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[V](=O)O[V](=O)=O
InChI
1S/5O.2V
InChI key
GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Vanadium(V) oxide is used in the preparation of vanadium alloys.
  • It is an oxidizing agent, commonly used as a catalyst in contact process (production of sulfuric acid) to oxidize sulfur dioxide to sulfur trioxide.
  • It is widely used as a host material for lithium-ion battery, sodium-ion battery, magnesium-ion battery and pseudocapacitors.
  • V2O5 is also used as the charge injection and extraction materials in organic electronic devices.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
223794204854920177
description
≥99.6% trace metals basis
description
≥98%
description
99.9% trace metals basis
description
-
assay
≥99.6% trace metals basis
assay
≥98%
assay
99.9% trace metals basis
assay
-
reaction suitability
core: vanadium, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: vanadium
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: vanadium
reaction suitability
core: vanadium
form
powder
form
powder
form
powder
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
density
3.35 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.35 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.35 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
mp
690 °C (lit.)
mp
690 °C (lit.)
mp
690 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vanadium(V) oxide
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Lact. - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system, Respiratory Tract
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1314-62-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Has this product undergone an annealing process?
    1 answer
    1. This product undergoes temperature processes during production. Exact manufacturing methods are proprietary and cannot be disclosed.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. Does the particles are in nano-scale? If so, what is the size in nanometers.
    1 answer
    1. The particle size of this material is not determined on a lot to lot basis. Historical data indicates 50% as +80 MESH or 177 um and 90% as +200 mesh or 74 um.
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  5. How big is the particle?
    1 answer
    1. The particle size is not determined on a lot to lot basis. However, historical data indicates that typically 50% are +80 mesh and 90% are +200 mesh.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review