Przejdź do
1.00815
Magnesium Cell Test, photometric
photometric, 5.0-75.0 mg/L (Mg), Spectroquant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
691,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
691,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test komórek magnezowych, photometric, 5.0-75.0 mg/L (Mg), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
magnesium
measuring range
5.0-75.0 mg/L (Mg)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
aquaculture
drinking water
electroplating
mineral water
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Phthalein complexone)
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: fotometryczna 5,0 - 75,0 mg/l Mg Spectroquant®
Spectroquant® Magnesium Cell Test umożliwia dokładne ilościowe oznaczenie zawartości magnezu w próbkach wodnych.
Zastosowana metoda: W roztworze obojętnym jony magnezu reagują z purpurą ftalową tworząc fioletowy barwnik, który jest oznaczany fotometrycznie.
Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi kuwetami 16 mm i wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z dostarczoną ulotką z instrukcją.
Wszystkie zestawy testów komórkowych i odczynników Spectroquant® są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.008161.008601.14562
detection method
photometric (Phthalein complexone)
detection method
photometric (Formaldioxime)
detection method
photometric
detection method
photometric (Kalignost®, turbidimetric)
specific analyte(s)
magnesium
specific analyte(s)
manganese
specific analyte(s)
molybdenum
specific analyte(s)
potassium
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
measuring range
5.0-75.0 mg/L (Mg)
measuring range
0.10-5.00 mg/L (Mn)
measuring range
0.02-1.00 mg/L (Mo), 0.03-1.67 mg/L (MoO42-), 0.04-2.15 mg/L (Na2MoO4)
measuring range
5.0-50.0 mg/L (K)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
product line
Spectroquant®
product line
Spectroquant®
product line
Spectroquant®
product line
Spectroquant®
signalword
Danger
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Magnesium soil test using Spectroquant® Magnesium Test Kit and Spectroquant® Prove spectrophotometers with phthalein purple for accurate analysis.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100815000104022536768076