Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 150 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 708,00 zł |
Informacje o tej pozycji
708,00 zł
Nazwa produktu
Test żelaza, photometric, 0.010-5.00 mg/L (Fe), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 150 tests
specific analyte(s)
iron
measuring range
0.010-5.00 mg/L (Fe)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
construction materials
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
food testing
ground and surface water
mineral water
seawater
swimming pools
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (1,10-Phenanthroline)
storage temp.
15-25°C
General description
Ten test na żelazo Spectroquant® umożliwia dokładną kwantyfikację jonów żelaza w różnych wodach. Wszystkie jony żelaza są redukowane do jonów żelaza(II) przez kwas askorbinowy.
W buforowanym środowisku reagują one z 2,2'-bipirydyną, tworząc czerwony kompleks, który jest oznaczany fotometrycznie. Bez dodatku kwasu askorbinowego (odczynnik Fe-1K), test mierzy tylko żelazo(II).
Paski testowe MQuant® mogą być używane do wstępnego testowania próbki w ekonomiczny i szybki sposób w celu oszacowania stężenia żelaza i możliwego współczynnika rozcieńczenia przed użyciem metody ilościowej, takiej jak test Spectroquant®.
Wszystkie nasze zestawy testów komórkowych i odczynników są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metody i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi komórkami o średnicy 16 mm, a także wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcjami.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific analyte(s) iron | specific analyte(s) iron | specific analyte(s) iron | specific analyte(s) iron |
| detection method photometric (1,10-Phenanthroline) | detection method photometric (Triazine) | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| measuring range 0.010-5.00 mg/L (Fe) | measuring range 0.0025-5.00 mg/L (Fe) | measuring range 0.1-50 mg/L (Fe) | measuring range 0.2-2.5 mg/L (Fe) |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MCOLORTEST® |
| product line Spectroquant® | product line Spectroquant® | product line - | product line - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test żelaza
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
hcodes
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
Protokoły
Photometric determination subsequent to acid mineralisation
Rapid and easy analysis of iron in pale beer samples with 1,10-Phenanthroline using spectrophotometry, facilitated by the formation of a stable red complex.
Soil analysis to determine iron content in soil samples using Spectroquant® Iron Test Kit and Spectroquant® Prove spectrophotometers.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1007960007 | 04054839019500 |
| 1007960001 | 04022536763804 |