Przejdź do
1.00778
Cult Dip
For detection of total bacterial count and yeasts & fungi in liquid samples
Synonim(y):
Tester łopatek, Zjeżdżalnia zanurzeniowa
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
216,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41116116
216,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
material
clear plastic tube, green plastic cap, white plastic (Dip slide)
product line
Envirocheck
packaging
pkg of 10 tubes
manufacturer/tradename
Envirocheck
storage condition
do not freeze
application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
storage temp.
15-25°C
suitability
coliforms, fungi, yeasts
General description
Cult Dip Combi to gotowe do użycia szkiełka zanurzeniowe do półilościowego wykrywania mikroorganizmów w próbkach płynnych. Szkiełko jest pokryte różnymi agarami po obu stronach w celu wykrycia całkowitej liczby bakterii, a także drożdży i pleśni. Strona zawierająca agar TTC (agar bezbarwny) służy do oznaczania całkowitej liczby bakterii, podczas gdy strona ze zmodyfikowanym agarem ziemniaczano-dekstrozowym (agar pomarańczowy) służy do oznaczania liczby drożdży i grzybów. Szkiełko jest odkręcane z probówki i zanurzane w ciekłej próbce lub zwilżane płynem poprzez lekkie spryskanie lub umieszczenie szkiełka pod bieżącym strumieniem płynu. Wyniki całkowitej liczby bakterii można odczytać po 24 - 48 godzinach inkubacji w temperaturze 27 - 30 °C, podczas gdy wyniki dla drożdży i grzybów pojawią się po 3 dniach. Alternatywnie, probówki można inkubować w temperaturze pokojowej, a całkowitą liczbę bakterii można odczytać po 2 - 4 dniach, podczas gdy wyniki dla drożdży i pleśni można odczytać po 4 - 7 dniach.
Application
Cult Dip Combi nadaje się do jednoczesnego wykrywania całkowitej liczby bakterii, drożdży i grzybów w próbkach płynnych w monitoringu przemysłowym i środowiskowym.
Analysis Note
Zanieczyszczenie mikrobiologiczne: brak wzrostu
Wartość pH
- TTC-Agar:
6.6 - 7.2
- Potato-dextrose-agar: 6.3 - 6.8
Wzrost: TTC-Agar
- Escherichia coli:
wzrost/czerwonawe kolonie
- Proteus mirabilis: wzrost/czerwonawe kolonie
- Klebsiella pneumoniae: wzrost/czerwonawe kolonie
- Pseudomonas aeruginosa: wzrost/czerwonawe kolonie
- Enterococcus faecalis: wzrost
- Dzikie drożdże (szczep 2): wzrost/czerwonawe kolonie
- Dzikie drożdże (szczep 4): brak/słaby wzrost
- Penicillium commune ATCC 10428: wzrost
Wzrost:Potato-dextrose-agar
- Escherichia coli:
brak wzrostu
- Proteus mirabilis: brak wzrostu
- Klebsiella pneumoniae: brak wzrostu
- Pseudomonas aeruginosa: zahamowany
- Enterococcus faecalis: brak wzrostu
- Dzikie drożdże (szczep 2): wzrost
- Dzikie drożdże (szczep 4): wzrost
- Penicillium commune ATCC 10428: wzrost
Legal Information
CULT DIP COMBI is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ENVIROCHECK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
941862902333902331
Dip tube for use with 25 L combi container for withdrawl system (Cat No. 1.01114)
Supelco
941862
Dip tube
Dip tube for use with 25 L stainless steel drum for withdrawl system (Cat No. 1.01114)
Supelco
902333
Dip tube
Dip tube for use with 30 L stainless steel barrel for withdrawl system (Cat No. 1.01123)
Supelco
902331
Dip tube
suitability
coliforms, yeasts, fungi
suitability
-
suitability
-
suitability
-
application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
no temp limit
storage temp.
room temp
manufacturer/tradename
Envirocheck
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
packaging
pkg of 10 tubes
packaging
-
packaging
-
packaging
-
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100778000104022536010199