Kluczowe dokumenty
902331
Supelco
Rurka zanurzeniowa
for use with 30 L stainless steel barrel for withdrawl system (Cat No. 1.01123)
Synonim(y):
Rurka zanurzeniowa 30 l dla 1.01123.0001
Wybierz wielkość
1 UNIT
445,00 zł
445,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 UNIT
445,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121516
NACRES:
NB.51
445,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
kompatybilność
for use with 30 L stainless steel barrel for withdrawl system (Cat No. 1.01123)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Aby dostosować systemy wycofywania do każdych wymagań, dostarczamy klientom odpowiednie rurki zanurzeniowe dla każdego rozmiaru opakowania, odpowiednie dla różnych systemów wycofywania.
do 30 l beczki ze stali nierdzewnej do systemu poboru Nr kat. Nr kat. 1.01123.0001